Fortfahren mit
MABS2039
Anti-SUMO-2-/-3-Antikörper, Klon 8A2
clone 8A2, from mouse
Synonym(e):
Small ubiquitin-related modifier 2, HSMT3, SMT3 homolog 2, SUMO-3, Zentrin-2, Ubiquitin-like protein SMT3B, Smt3B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8A2, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
8A2, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SUMO2(6613)
General description
Der kleine Ubiquitin-bezogene Modifikator 2 (UniProt: P61956; auch bezeichnet als HSMT3 , Sentrin-2, SMT3-Homologon 2, Smt3B, SUMO-2, Ubiquitin-ähnliches Protein SMT3B) und kleine Ubiquitin-bezogene Modifikator 3 (UniProt: P55854; auch bezeichnet als SMT3-Homologon 1, Smt3A, SUMO-3, Ubiquitin-ähnliches Protein SMT3A) werden beim Menschen durch die Gene SUMO-2 (auch bezeichnet als SMT3B, SMT3H2; Gen-ID: 6613) und SUMO-3 (auch bezeichnet als SMT3A, SMT3H1; Gen-ID: 6612) kodiert. Die SUMOylierung, eine posttranslationale Protein-Modifikation durch den kleinen Ubiquitin-ähnlichen Modifikator (SUMO), ist in vielen zellulären Prozessen ein Signalereignis. SUMO-Proteine werden als unreife Vorläufer translatiert und anschließend durch die Aktivität von Sentrin-/SUPO-spezifischen Proteasen (SENPs) in ihre reife Form umgewandelt. Die SUMOylierung ist ein reversibler Prozess. Das SUMO-E1-aktivierende Enzym, das E2-Konjugationsenzym und die E3-Ligase vermitteln die SUMOylierung von Substratproteinen, während SENPs für die DeSUMOylierung verantwortlich sind. Die SUMOylierung tritt in der Regel bei Lysinresten im KxD/E-Konsensmotiv auf, obwohl nicht alle derartigen Lysine SUMOyliert werden und die SUMOylierung auch auf Lysinresten außerhalb dieses Motivs erfolgen kann. SUMO-2 und SUMO-3 sind in Bezug auf die Aminosäurekonzentration zu 97 % identisch, während SUMO-1 zu SUMO-2 und SUMO-3 eine Sequenzhomologie von nur etwa 50 % aufweist. Neben den unterschiedlichen Zielsubstraten können SUMO-2 und SUMO-3 SUMOyliert werden und Ketten bilden, während dies bei SUMO-1 nicht möglich ist und SUMO-1 möglicherweise als Kettenterminator dient. SUMO-2 kann kovalent als Monomer oder als Lysin-gebundenes Polymer an Proteine gebunden sein. Seine kovalente Bindung an das Substrat über eine Isopeptid-Bindung erfordert eine vorherige Aktivierung durch den E1-Komplex SAE1-SAE2 und eine Kopplung an das E2-Enzym UBE2I und kann durch eine E3-Ligase wie PIAS1-4, RANBP2, CBX4 oder ZNF451 gefördert werden. Diese posttranslationale Modifikation der Lysinreste von Proteinen spielt eine entscheidende Rolle bei einer Reihe von zellulären Prozessen wie Kerntransport, DNA-Replikation und -Reparatur, Mitose und Signaltransduktion. Obwohl SUMO-2 ähnlich wie Ubiquitin wirkt, da es im Rahmen eines posttranslationalen Modifikationssystems Zielproteine bindet, ist SUMO-2 im Gegensatz zu Ubiquitin, das auf die Degradierung von Proteinen abzielt, an verschiedenen zellulären Prozessen beteiligt, wie z. B. Kerntransport, transkriptionelle Regulierung, Apoptose und Proteinstabilität. Es ist erst aktiv, wenn die letzten beiden Aminosäuren des Carboxy-Terminus (aa 94–95; Propeptid) abgespalten wurden.
~19 kDa gemessen; 10,87 kDa berechnet. In manchen Lysaten können nichtcharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes humanes SUMO-2-Protein voller Länge.
Application
Anti-SUMO-2-/-3-Antikörper (Klon 8A2, Katalog-Nr. MABS2039) ist ein monoklonaler Maus-Antikörper zum Nachweis von SUMO-2 und SUMO-3 sowie für die Verwendung in Immunzytochemie, Immunpräzipitation und Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Signalgebung
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde SUMO-2/-3 in Western-Blotting-Anwendungen nachgewiesen (Zhang, X.D., et. al. (2008). Mol Cell. 29(6):729–41; Zhu, S., et. al. (2009). Mol Cell. 33(5):570–80).
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde SUMO-2/-3 in Immunpräzipitationsanwendungen nachgewiesen (Zhu, S., et. al. (2009). Mol Cell. 33(5):570–80).
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wurde SUMO-2/-3 in HeLa-Zelllysat nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Christine Lee, Matunis Lab, John Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wurde SUMO-2/-3 in HeLa-Zellen nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Christine Lee, Matunis Lab, John Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde SUMO-2/-3 in Immunzytochemie-Anwendungen nachgewiesen (Zhang, X.D., et. al. (2008). Mol Cell. 29(6):729–41; Rao, H.B., et. al. (2017) Science. 355(6323):403–407).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wurde SUMO-2/-3 in HeLa-Zellen nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Klon 8A2 weist SUMO-2/3 in humanen Zellen nach.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2b-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 4 µg/ml dieses Antikörpers wurde SUMO-2/-3 in HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1401366SAB1300523SAB1400263
clone
8A2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... SUMO2(6613)
Gene Information
human ... SUMO2(6613)
Gene Information
human ... SUMO3(6612)
Gene Information
human ... SUMO3(6612)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
IgG fraction of antiserum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Martina Oravcová et al.
eLife, 11 (2022-11-15)
The human SMC5/6 complex is a conserved guardian of genome stability and an emerging component of antiviral responses. These disparate functions likely require distinct mechanisms of SMC5/6 regulation. In yeast, Smc5/6 is regulated by its Nse5/6 subunits, but such regulatory
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABS203904054839396618
MABS2039-25UG04054839551208