Merck
SAB1401366
Sigma-Aldrich
Anti-SUMO2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
HSMT3, MGC117191, SMT3B, SMT3H2
Größe auswählen
100 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 369,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SUMO2(6613)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein that is a member of the SUMO (small ubiquitin-like modifier) protein family. It functions in a manner similar to ubiquitin in that it is bound to target proteins as part of a post-translational modification system. However, unlike ubiquitin which targets proteins for degradation, this protein is involved in a variety of cellular processes, such as nuclear transport, transcriptional regulation, apoptosis, and protein stability. It is not active until the last two amino acids of the carboxy-terminus have been cleaved off. Numerous pseudogenes have been reported for this gene. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized. (provided by RefSeq)
Immunogen
SUMO2 (NP_008868.3, 1 a.a. ~ 95 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADEKPKEGVKTENNDHINLKVAGQDGSVVQFKIKRHTPLSKLMKAYCERQGLSMRQIRFRFDGQPINETDTPAQLEMEDEDTIDVFQQQTGGVY
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)