Fortfahren mit
MABS1254
Anti-O-GlcNAc-Antikörper, Klon CTD110.6
clone CTD110.6, from mouse
Synonym(e):
O-GlcNAc, beta-O-GlcNAc, O-Linked N-Acetylglucosamine, beta-O-linked N-acetylglucosamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
CTD110.6, monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
ELISA, IP, WB
Citations:
6
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CTD110.6, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
target post-translational modification
glycosylation
Gene Information
human ... OGT(8473)
General description
Die posttranslationale Proteinmodifikation mittels β-verknüpftem N-Acetylglucosamin (β-GlcNAc) durch die Hydroxylgruppen an Serin- oder Threoninresten wird als O-verknüpfte β-GlcNAc oder einfach O-GlcNAc bezeichnet. O-GlcNAc ist eine der am häufigsten vorkommenden posttranslationalen Modifikationen in den nukleozytoplasmatischen Kompartimenten aller Tiere und Pflanzen. Anders als andere Arten der Proteinglykosylierung erfolgt O-GlcNAc ausschließlich in den nukleären und zytoplasmatischen Kompartimenten und sie wird in der Regel nicht weiter modifiziert, um längere Strukturen zu bilden. Darüber hinaus ist die O-GlcNAcylierung ein äußerst dynamischer und reversibler Prozess. Die O-GlcNAc-Transferase (OGT) bindet O-GlcNAc an Proteine an spezifischen Serin- und Threoninresten, während O-GlcNAcase die Entfernung/Hydrolyse von O-GlcNAc aus Proteinen katalysiert. Ein dynamisches Zusammenspiel zwischen O-GlcNAcylierung und Serin/Threonin-Phosphorylierung spielt in der Tat eine wichtige Rolle bei der Regulierung der zellulären Signalübertragung. Tau und RNA-Polymerase II (Pol II) sind zwei bekannte Proteine, die durch O-GlcNAcylierung modifiziert werden. Im Gehirn von Alzheimer-Patienten wird Tau umfangreich phosphoryliert und weniger stark O-GlcNAcyliert. Ebenso wird O-GlcNAc entfernt und durch O-Phosphat an der Poly-II-CTD ergänzt, wenn die Elongationsphase der Transkription eingeleitet wird.
Ja nach Größe des/der O-GlcNacylierten Proteins/e variabel.
Immunogen
An KLH konjugiertes Peptid mit einem O-GlcNAc-modifizierten Serinrest.
Epitop: beta-O-verknüpftes GlcNAc.
Application
Anti-O-GlcNAc-Antikörper, Klon CTD110.6, ist ein Antikörper gegen O-GlcNac zur Verwendung in Western-Blots und Immunpräzipitation.
Forschungskategorie
Signalisierung
Forschungsunterkategorie
Allgemeine posttranslationale Modifikation
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wurden O-GlcNAcylierte Proteine in 7,5–15 µg Lysat aus embryonalen Fibroblasten von Wildtypmäusen (mouse embryonic fibroblast, MEF), aber nicht in O-GlcNAc-Transferase/OGT-defizientem MEF-Lysat nachgewiesen (Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Natasha Zachara und Gokben Yildirir, M.S.).
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde das Peptid mit C-terminaler Domäne (CTD) der RNA-Polymerase II (YSPTSPS) mit einem einzigen O-GlcNAcylierten Serin- oder Threoninrest, nicht jedoch das nicht modifizierte Peptid nachgewiesen (Comer, F.I., et al. (2001). Anal. Biochem. 293(2):169–177).
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden O-GlcNAcylierte Proteine aus menschlichen pluripotenten Stammzellen (human Pluripotent Stem Cells, hPSC) ausgefällt (Maury, J.J., et al. (2013). Stem Cell Res. 11(2):926–937).
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden O-GlcNAcylierte Proteine aus HeLa-Zellextrakten ausgefällt (Comer, F.I., et al. (2001). Anal. Biochem. 293(2):169–177).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde ein ähnliches Ausmaß der O-GlcNAcylierung in undifferenzierten, differenzierenden und terminal differenzierten menschlichen pluripotenten Stammzellen (human Pluripotent Stem Cells, hPSC) nachgewiesen (Maury, J.J., et al. (2013). Stem Cell Res. 11(2):926–937).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde das BSA-konjugierte Peptid mit C-terminaler Domäne (CTD) der RNA-Polymerase II (YSPTSPS) mit beta-O-verknüpftem GlcNAc, aber nicht mit alpha-O-verknüpftem GlcNAc nachgewiesen. Das entsprechende nicht modifizierte Peptid wurde ebenfalls nicht nachgewiesen. Durch die Gegenwart von GlcNAc, jedoch nicht von GalNAc, wurde der Nachweis der Zielbanden blockiert (Comer, F.I., et al. (2001). Anal. Biochem. 293(2):169–177).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden O-GlcNAcylierte Proteine in HeLa-Zellkernextrakt sowie aus HeLa-Zellkern- und zytosolischen Extrakten aufgereinigte O-GlcNAcylierte Proteine mittels WGA-Säule (Wheat Germ Agglutinin, Weizenkeimagglutinin) nachgewiesen. Durch die Antikörperblockierung durch das Immunogenpeptid vor dem Immunblot wurde der Nachweis der Zielbanden blockiert (Ho, T., et al. (2001). Anal. Biochem. 293(2):169–177).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde eine Hochregulierung der O-GlcNAcylierten Proteine in Jurkat-Zellen nachgewiesen, die mit dem Glucosaminidase-Hemmer PUGNAc und Glucosamin, dem Zwischenprodukt des Hexosamin-Signalwegs, behandelt wurden (Comer, F.I., et al. (2001). Anal. Biochem. 293(2):169–177).
Biochem/physiol Actions
Die Zielmodifizierung ist nicht speziesspezifisch.
Klon CTD110.6 hat Serin- und Threoninreste mit beta-O-verknüpftem GlcNAc, aber nicht mit alpha-O-verknüpftem GlcNAc, spezifisch nachgewiesen. Durch die Gegenwart von GlcNAc, jedoch nicht von GalNAc, wurde der Nachweis der Zielmodifizierung blockiert. Klon CTD110.6 hat Peptide mit nicht modifizierten Serin- und Threoninresten nicht erkannt (Comer, F.I., et al. (2001). Anal. Biochem. 293(2):169–177).
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgMκ-Antikörper in PBS mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western-Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 4,0 µg/ml dieses Antikörpers wurden O-GlcNAcylierte Proteine in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABS1253MABS157SAB2500715
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
clone
CTD110.6, monoclonal
clone
RL1, monoclonal
clone
RL2, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... OGT(8473)
Gene Information
human ... OGT(8473)
Gene Information
human ... OGT(8473)
Gene Information
human ... OGT(8473)
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
affinity binding assay: suitable, electron microscopy: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, inhibition assay: suitable, western blot: suitable
technique(s)
affinity binding assay: suitable, electron microscopy: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
isotype
IgMκ
isotype
IgG1κ
isotype
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c