Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
RL2, monoclonal
Technique(s):
affinity binding assay: suitable, electron microscopy: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Application:
EM, ICC, IP, WB, affinity binding assay
Citations:
11
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
RL2, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
technique(s)
affinity binding assay: suitable, electron microscopy: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OGT(8473)
General description
Die posttranslationale Proteinmodifikation mittels β-verknüpftem N-Acetylglucosamin (β-GlcNAc) durch die Hydroxylgruppen an Serin- oder Threoninresten wird als O-verknüpfte β-GlcNAc oder einfach O-GlcNAc bezeichnet. O-GlcNAc ist eine der am häufigsten vorkommenden posttranslationalen Modifikationen in den nukleozytoplasmatischen Kompartimenten aller Tiere und Pflanzen. Anders als andere Arten der Proteinglykosylierung erfolgt O-GlcNAc ausschließlich in den nukleären und zytoplasmatischen Kompartimenten und sie wird in der Regel nicht weiter modifiziert, um längere Strukturen zu bilden. Darüber hinaus ist die O-GlcNAcylierung ein äußerst dynamischer und reversibler Prozess. Die O-GlcNAc-Transferase (OGT) bindet O-GlcNAc an Proteine an spezifischen Serin- und Threoninresten, während O-GlcNAcase die Entfernung/Hydrolyse von O-GlcNAc aus Proteinen katalysiert. Ein dynamisches Zusammenspiel zwischen O-GlcNAcylierung und Serin/Threonin-Phosphorylierung spielt in der Tat eine wichtige Rolle bei der Regulierung der zellulären Signalübertragung. Tau und RNA-Polymerase II (Pol II) sind zwei bekannte Proteine, die durch O-GlcNAcylierung modifiziert werden. Im Gehirn von Alzheimer-Patienten wird Tau umfangreich phosphoryliert und weniger stark O-GlcNAcyliert. Ebenso wird O-GlcNAc entfernt und durch O-Phosphat an der Poly-II-CTD ergänzt, wenn die Elongationsphase der Transkription eingeleitet wird.
Ja nach Größe des/der O-GlcNacylierten Proteins/e variabel.
Immunogen
Aus Kernhüllen der Rattenleber, die dem O-verknüpften N-Acetylglucosamin der Ratte entsprechen, aufgereinigte Porenkomplex-Lamina-Fraktion.
Application
Der Anti-O-verknüpfte-N-Acetylglucosamin-Antikörper, Klon RL2, ist ein Antikörper gegen O-verknüpftes Acetylglucosamin zur Verwendung in Western Blots, Immunzytochemie, Affinitätsbindungsassays, Elektronenmikroskopie und Immunpräzipitation.
Immunzytochemische Analyse: Mit 4,0 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wurde O-verknüpftes N-Acetylglucosamin in HeLa-Zellen nachgewiesen.
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden die Kernhüllen aber nicht das Kerninnere von mit Digitonin permeabilisierten HeLa-Zellen immungefärbt. Klon RL2 färbte das Kerninnere nur bei mit Triton X-100 permeabilisierten HeLa-Zellen ohne intakte Kernhüllen (Adam, S.A., et al. (1990). J. Cell Biol. 111(3):807–816).
Affinitätsbindungsassay: Eine repräsentative Charge wurde mit 125I radioaktiv markiert und ihre Bindungseigenschaften gegenüber isolierten Kernhüllen aus der Rattenleber wurden untersucht (Snow, C.M., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1143–1156).
Elektronenmikroskopie: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Immunreaktivität von O-GlcNAc in isolierten Kernhüllen aus der Rattenleber lokalisiert (Snow, C.M., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1143–1156).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden O-GlcNAcylierte Proteine in Kernhüllenpräparaten aus der Rattenleber nachgewiesen (Snow, C.M., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1143–1156; Holt, G.D., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1157–1164).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurden O-GlcNAcylierte Proteine aus solubilisierten Kernhüllenpräparaten aus der Rattenleber mittels Immunpräzipitation ausgefällt. Die Vorbehandlung der Kernhüllenpräparate mit Galactosyltransferase verhinderte die Immunpräzipitation von Glykoproteinen durch Klon RL2 (Snow, C.M., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1143–1156; Holt, G.D., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1157–1164).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden die Kernhüllen aber nicht das Kerninnere von mit Digitonin permeabilisierten HeLa-Zellen immungefärbt. Klon RL2 färbte das Kerninnere nur bei mit Triton X-100 permeabilisierten HeLa-Zellen ohne intakte Kernhüllen (Adam, S.A., et al. (1990). J. Cell Biol. 111(3):807–816).
Affinitätsbindungsassay: Eine repräsentative Charge wurde mit 125I radioaktiv markiert und ihre Bindungseigenschaften gegenüber isolierten Kernhüllen aus der Rattenleber wurden untersucht (Snow, C.M., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1143–1156).
Elektronenmikroskopie: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Immunreaktivität von O-GlcNAc in isolierten Kernhüllen aus der Rattenleber lokalisiert (Snow, C.M., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1143–1156).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurden O-GlcNAcylierte Proteine in Kernhüllenpräparaten aus der Rattenleber nachgewiesen (Snow, C.M., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1143–1156; Holt, G.D., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1157–1164).
Analyse mittels Immunpräzipitation: Mit einer repräsentativen Charge wurden O-GlcNAcylierte Proteine aus solubilisierten Kernhüllenpräparaten aus der Rattenleber mittels Immunpräzipitation ausgefällt. Die Vorbehandlung der Kernhüllenpräparate mit Galactosyltransferase verhinderte die Immunpräzipitation von Glykoproteinen durch Klon RL2 (Snow, C.M., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1143–1156; Holt, G.D., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1157–1164).
Biochem/physiol Actions
Die Zielstruktur ist nicht speziesspezifisch.
Zur spezifischen Erkennung von O-verknüpften-N-Acetylglucosamin(O-GlcNAc)-Gruppen an O-GlcNAcylierten Proteinen und Peptiden. Weist eine geringe Reaktivität gegenüber freiem GIcNAc und keine Reaktivität gegenüber GalNac auf. Die Behandlung von O-GlcNAcylierten Proteinen mit Galactosyltransferase führt zur Galactosylierung von O-GlcNAc über eine β1–4-Verbindung und zum vollständigen Bindungsverlust durch Klon RL2 (Holt, G.D., et al. (1987). J. Cell Biol. 104(5):1157–1164).
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde O-verknüpftes N-Acetylglucosamin in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde O-verknüpftes N-Acetylglucosamin in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?