Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 384,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
9A9B7B3, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FABP2(2169)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:200–1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies FABP2 in humanem Dünndarmgewebe nach.
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine 1:200–400-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies FABP2 in LOVO-Zellen nach.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Physical form
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies FABP2 in humanem Dünndarmgewebelysat nach.
Humanes Dünndarmgewebelysat
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human, mouse |
| Gene Information human ... FABP2(2169) | Gene Information human ... FABP2(2169) | Gene Information human ... FABP7(2173) | Gene Information rat ... Fabp1(24360) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit (recombinant) | biological source rabbit |
| antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified antibody | antibody form serum |
| clone 9A9B7B3, monoclonal | clone polyclonal | clone 7I23, monoclonal, recombinant monoclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MABN698 | 04053252914386 |