Fortfahren mit
MABD90
Anti-HLA-DRB1-Antikörper, Klon DJ9
clone DJ9, from mouse
Synonym(e):
Major histocompatibility complex, class II, DRB1, DRB1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
DJ9, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IHC, WB
Citations:
1
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DJ9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HLA-DRB1(3123)
General description
HLA-DRB1 gehört zu den Paraloga der Beta-Kette der HLA-Klasse II. Das Klasse-II-Molekül ist ein Heterodimer, das aus einer Alpha- und einer Beta-Kette besteht, die beide in der Membran verankert sind. HLA-DRB1 bindet Peptide aus Antigenen, die auf den endozytischen Weg antigenpräsentierender Zellen zugreifen, und präsentiert diese zur Erkennung durch die CD4 T-Zellen auf der Zelloberfläche. Klasse-II-Moleküle werden in antigenpräsentierenden Zellen, d h. B-Lymphozyten, dendritischen Zellen und Makrophagen, exprimiert. HLA-DRB1 wird fünfmal höher exprimiert als seine Paraloga DRB3, DRB4 und DRB5. HLA-DRB1, Klon DJ9, ist nachweislich ein relevanter Marker von mesenchymalen Stammzellen aus Knochenmark und deren osteogenen Derivaten (Andersen, D., et al., 2011).
Der zuvor zugewiesene Protein-Identifikator Q5Y7A7 wurde mit P01911 zusammengefasst. Die vollständigen Details finden Sie in der UniProt-Datenbank.
~30 kDa beobachtet
Immunogen
Ganze hMSC-TERT-Zellen
Application
Dieser Anti-HLA-DRB1-Antikörper, Klon DJ9, dient dem Nachweis von HLA-DRB1 und ist zur Verwendung in Western Blotting, ICC, IHC und Durchflusszytometrie validiert.
Dieser Antikörper wirkt nachweislich in der Immunzytochemie (Andersen, D., et al. (2011)). Dieser Antikörper wirkt nachweislich in der Immunhistochemie (Andersen, D., et al. (2011)). Dieser Antikörper wirkt nachweislich in der Durchflusszytometrie (Andersen, D., et al. (2011)).
Forschungs-Unterkategorie
Immunologische Signalisierung
Mesenchymale Stammzellen
Forschungskategorie
Entzündungen und Immunologie
Stammzellenforschung
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt menschliches HLA-DRB1.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting in Daudi-Zelllysaten. Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:100.000-Verdünnung dieses Antikörpers wurde HLA-DRB1 in Daudi-Zelllysaten nachgewiesen.
Kontrolle
Daudi-Zelllysate
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1405945WH0003126M1MABF233
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
DJ9, monoclonal
clone
polyclonal
clone
4C8, monoclonal
clone
DT9, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... HLA-DRB1(3123)
Gene Information
human ... HLA-DRB1(3123)
Gene Information
human ... HLA-DRB4(3126)
Gene Information
human ... HLA-C(3107)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Takamichi Miyazaki et al.
Genesis (New York, N.Y. : 2000), 52(1), 49-55 (2013-11-21)
Human pluripotent stem cells (hPSCs) have the potential for unlimited expansion and differentiation into cell types of all three germ layers. Cryopreservation is a key process for successful application of hPSCs. However, the current conventional method leads to poor recovery
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABD9004053252698835