Fortfahren mit
MABC196
Anti-Chitinase-3-like-protein-1(YKL-40)-Antikörper, Klon mAY
clone mAY, from mouse
Synonym(e):
Chitinase-3-like protein 1, 39 kDa synovial protein, Cartilage glycoprotein 39, CGP-39, GP-39, hCGP-39, YKL-40
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
mAY, monoclonal
Application:
IHC, WB, activity assay
Citations:
6
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
mAY, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
activity assay: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHI3L1(1116)
General description
YKL-40 (Chitinase-3-like protein 1; human cartilage glycoprotein 39) ist ein abgesondertes Glykoprotein, das zur Glykosylhydrolase-18(GH18)-Familie gehört. Es kommt primär in Chondrozyten, aktivierten Makrophagen und Hepatozyten vor. Die genaue biologische Funktion von YKL-40 ist nicht bekannt, neue Studien weisen jedoch darauf hin, dass YKL-40 eine Rolle bei der Zelldifferenzierung und Entzündung spielen könnte. YKL-40 ist in Seren von Patienten mit Entzündungskrankheiten oder Krebs erhöht und wird aktuell als potenzieller Biomarker für diese Erkrankungen untersucht.
~42 kDa gemessen
Immunogen
Rekombinantes Protein, das humanem Chitinase-3-like protein 1 (YKL-40) entspricht.
Application
Dieser Anti-Chitinase-3-like protein 1 (YKL-40)-Antikörper, Klon mAY ist zur Verwendung in Western Blot, IHC, Aktivitätsassay für den Nachweis von Chitinase-3-like protein 1 (YKL-40) validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Chitinase-3-like protein 1 (YKL-40) in U87-Zellen nach (dieses Protein blockiert die Tumorangiogeneseröhrenbildung und -progression (Faibish, M., et al. (2011). Mol Cancer Ther. 10(5):742-751.)).
Aktivitätsassay-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor neutralisierte Chitinase-3-like protein 1 in einem Neutralisationsassay (Faibish, M., et al. (2011). Mol Cancer Ther. 10(5):742-751.).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales IgG1κ der Maus in Puffer mit PBS ohne Konservierungsstoffe.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an mit MG-63 konditionierten Medien.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Chitinase-3-like protein 1 (YKL-40) in 10 µg mit MG-63 konditionierten Medien nach (dieses Protein blockiert die Tumorangiogeneseröhrenbildung und -progression (Faibish, M., et al. (2011). Mol Cancer Ther. 10(5):742-751.)).
Kontrolle
Mit MG-63 konditionierte Medien
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1405614SAB1405615HPA005443
clone
mAY, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... CHI3L1(1116)
Gene Information
human ... CHI3L1(1116)
Gene Information
human ... CHI3L2(1117)
Gene Information
human ... CHI3L2(1117)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Erika Morera et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 55(10), 838-853 (2019-09-05)
Epithelial to mesenchymal transition (EMT) is a developmental event that is hijacked in some diseases such as fibrosis and cancer. In cancer, EMT has been linked to increased invasion and metastasis and is generally associated with a poor prognosis. In
Kaori Watanabe et al.
International journal of oncology, 60(1) (2021-12-17)
The cancer‑stromal interaction has been demonstrated to promote tumor progression, and cancer-associated fibroblasts (CAFs), which are the main components of stromal cells, have attracted attention as novel treatment targets. Chitinase 3-like 1 (CHI3L1) is a chitinase-like protein, which affects cell proliferation
Dominic Schmid et al.
Journal of neurochemistry, 158(2), 522-538 (2021-03-19)
Recent technological advances in molecular diagnostics through liquid biopsies hold the promise to repetitively monitor tumor evolution and treatment response of brain malignancies without the need of invasive surgical tissue accrual. Here, we implemented a mass spectrometry-based protein analysis pipeline
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC19604053252648342