Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
clone
5A8.2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
Immunogen
Application
IFA bei 1:3.000–1:6.000 auf acetonfixierten Zellen.
Funktioniert nicht bei in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten.
Mit Puffer, pH 7,4–7,6 auf das gewünschte Arbeitsvolumen verdünnen.
Bei starker Verdünnung sollte ein proteinhaltiges oder anderes stabilisierendes Medium verwendet werden.
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Bei CMV werden die Antigene, die zu verschiedenen Zeiten exprimiert werden, wie folgt aufgeführt:
Immediate-Early (Alpha-Genexpression): Antigene, die 3–12 Stunden nach der Infektion exprimiert werden und im Allgemeinen an der Transkription beteiligt sind, wie das 72-kD-Hauptphosphoprotein und einige andere Antigene mit 60–80 kD.
Early-Antigen (Beta-Gene), auch bekannt als Delayed-Early oder Intermediate-Early: wird 12–24 Stunden nach der Infektion exprimiert. Im Allgemeinen gehen Enzyme und ein Virion-Strukturgen der viralen DNA-Synthese voraus.
Late-Antigen (Gamma-Gene): wird 36–48 Stunden nach der Infektion exprimiert. Im Allgemeinen Strukturproteine. Hauptprotein = 55 kD
Physical form
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| clone 5A8.2, monoclonal | clone 1G5.2, monoclonal | clone 6F8.2, monoclonal | clone 2D4.2, monoclonal |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| technique(s) immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin) | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c