Fortfahren mit
MAB5654
Anti-Prox1-Antikörper, Klon 4G10
clone 4G10, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Homeobox prospero-like protein PROX1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 583,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4G10, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
27
€ 583,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1128
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10, monoclonal
species reactivity
chicken, mouse, rat, human, lizard
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Prox1(19130)
General description
83 kDa
Immunogen
Rekombinantes humanes Prox1-Protein.
Application
Der Anti-Prox1-Antikörper, Klon 4G10 ist ein Antikörper gegen Prox1 zur Verwendung in WB und IH.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurowissenschaft
Neuronen- & Gliamarker
Western Blot: 2 μg/ml
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Prox1. Mittels Western Blot erkennt der Antikörper ein ~83-kDa-Protein in fetalem Mäusehirnlysat.
Physical form
Flüssig in PBS mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Ersetzt: MABE488
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB5652ABN278ZRB1128
species reactivity
chicken, mouse, rat, human, lizard
species reactivity
human, mouse, chicken, lizard, rat
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
mouse, human, monkey
clone
4G10, monoclonal
clone
5G10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
recombinant monoclonal
Gene Information
mouse ... Prox1(19130)
Gene Information
mouse ... Prox1(19130)
Gene Information
mouse ... Prox1(19130)
Gene Information
-
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Shogo Yoshihara et al.
Cell reports, 35(2), 108971-108971 (2021-04-15)
In schizophrenia (SCZ), neurons in the brain tend to undergo gross morphological changes, but the related molecular mechanism remains largely elusive. Using Kif3b+/- mice as a model with SCZ-like behaviors, we found that a high-betaine diet can significantly alleviate schizophrenic
Julia Holzmann et al.
Developmental neurobiology, 75(12), 1352-1367 (2015-03-20)
Neurogenesis in embryonic sympathetic ganglia involves neuroblasts that resume proliferation following neuronal differentiation. As cell cycle exit is not associated with neuronal differentiation, the identity of proliferating neuroblasts is incompletely understood. Here, we use sympathetic ganglia of chick embryos to
Baptiste N Jaeger et al.
Nature communications, 9(1), 3084-3084 (2018-08-08)
Activity-induced remodeling of neuronal circuits is critical for memory formation. This process relies in part on transcription, but neither the rate of activity nor baseline transcription is equal across neuronal cell types. In this study, we isolated mouse hippocampal populations
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB565404053252613500