Fortfahren mit
MAB5652
Anti-Prox1 Antibody, clone 5G10
clone 5G10, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Homeobox prospero-like protein PROX1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 518,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5G10, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
14
€ 518,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1128
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5G10, monoclonal
species reactivity
human, mouse, chicken, lizard, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Prox1(19130)
General description
83 kDa
Application
This Anti-Prox1 Antibody, clone 5G10 is validated for use in WB, IH for the detection of Prox1.
Western Blot: 2 μg/mL
This antibody is recommended for immunohistochemistry use.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physical form
Format: Purified
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB5654P0089ABN278
description
clone 5G10, Chemicon®, from mouse
description
clone 4G10, Chemicon®, from mouse
description
clone 4G10, purified from hybridoma cell culture
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
clone
5G10, monoclonal
clone
4G10, monoclonal
clone
4G10, monoclonal
clone
polyclonal
Gene Information
mouse ... Prox1(19130)
Gene Information
mouse ... Prox1(19130)
Gene Information
human ... PROX1(5629)
rat ... Prox1(305066)
Gene Information
mouse ... Prox1(19130)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
species reactivity
human, mouse, chicken, lizard, rat
species reactivity
chicken, mouse, rat, human, lizard
species reactivity
chicken, rat, lizard, human
species reactivity
mouse, rat
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)