Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 557,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
324, monoclonal
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... L1CAM(3897), VCAM1(7412)
General description
Immunogen
Application
20 μg/ml wurde in einer früheren Charge verwendet.
Immunzytochemie:
5–10 μg/ml wurde in einer früheren Charge verwendet. Die Zellen müssen in der mittleren log-Phase 10 Minuten lang mit Methanol bei -20 °C fixiert werden.
Immunhistochemie: Klon 324 ist empfindlich gegenüber der Fixierung. Empfohlen werden frisch gefrorene, in Aceton oder Methanol bei -20 °C fixierte Gewebe. Herkömmliches 4%iges PFA funktioniert in der Regel nicht gut. Andere Fixierungsmitteln wurden nicht getestet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone 324, monoclonal | clone UJ127.11, monoclonal | clone NCAM-0B11, monoclonal | clone 11G7.1, monoclonal |
| Gene Information human ... L1CAM(3897), VCAM1(7412) | Gene Information human ... L1CAM(3897) | Gene Information human ... NCAM1(4684), NCAM2(4685) | Gene Information rat ... Ncam1(24586) |
| species reactivity mouse, rat | species reactivity human | species reactivity rat, human | species reactivity rat, mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rat | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2