Fortfahren mit
MAB3868
Anti-DNA-Antikörper, Einzelstrang
clone TNT-3, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
ssDNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
TNT-3, monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Application:
ELISA, FACS, ICC, IHC
Citations:
27
€ 478,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TNT-3, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgG1, kappa
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Menschliche Raji-Zellkerne
Application
Forschungskategorie
Epitop-Markierungen&Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Organellen & Zellmarker
Immunzytochemie an in Paraformaldehyd fixierten Zellen
Immunhistochemie an in Paraformaldehyd oder B5 fixierten Gewebeschnitten.
Durchflusszytometrie: 5–10 mg/ml mit in 2 % Paraformaldehyd fixierten Zellen.
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
FÄRBEMUSTER:
Färbt heterochromatische Regionen des Zellkerns.
Weisen Sie mit diesem Anti-DNA-Antikörper, Einzelstrang, der zur Verwendung in ELISA, FC, IC und IH(P) validiert ist, DNA nach.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit Einzelstrang-DNA (ssDNA). Dieser Antikörper ist nützlich zum Färben von nukleierten Zellen. Dieser Antikörper kann verwendet werden, um nekrotische Regionen von Tumoren und beschädigtem Gewebe zu identifizieren. Färbt heterochromatische Regionen des Zellkerns mittels Immunhistochemie.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler IgG1-Antikörper der Maus in PBS ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ZMS1047MAB3222MAB4073
clone
TNT-3, monoclonal
clone
AE-2, recombinant monoclonal
clone
IIB5, monoclonal
clone
VFF-18, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
dot blot: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB386804053252467080