Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 473,00 |
Über diesen Artikel
€ 473,00
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
DAT-Nt, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse, monkey
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC6A3(6531)
General description
Immunogen
Application
Neurowissenschaft
Ionenkanäle & Transporter
Immunhistochemie: In 4 % Paraformaldehyd fixiertes Gewebe (vorsichtig vorgehen, um eine Überfixierung des Gewebes zu vermeiden); Perfusion maximal 90 Minuten nach der Fixierung, mit anschließender Kryoprotektion. Empfohlene Arbeitsverdünnung: 1:1.000 - 1:10.000. Bei Verwendung mit Rattengewebe werden absorbierte Anti-Ratte Sekundärantikörper sowie die Verwendung von Ratten-PAP-Systemen empfohlen, da der ABC-Nachweis die Sensitivität anderenfalls erhöht.
Immunzytochemie: 1:5.000 bis 1:10.000.
Immunblotting (bei Ratten nicht empfohlen)
Optimale Arbeitsverdünnungen und -protokolle müssen vom Anwender bestimmt werden.
IMMUNOHISTOCHEMIE-PROTOKOLL FÜR MAB369
Dieser Antikörper wurde erfolgreich bei 30 μm, freischwebenden, in 4 % Paraformaldehyd fixierten Gehirngewebeschnitten von Mäusen verwendet. Alle Schritte werden unter konstantem Rühren durchgeführt. Im Folgenden ist das empfohlene Protokoll aufgeführt.
1) 3 Waschvorgänge von 10 Minuten in TBS (mit oder ohne 0,25 % Triton).
2) 30 Minuten in TBS mit 3 % Serum (vom gleichen Wirt wie der Sekundärantikörper) inkubieren.
3) Den ordnungsgemäß in TBS mit 1 % Serum (vom gleichen Wirt wie der Sekundärantikörper) verdünnten Primärantikörper (mit oder ohne 0,25 % Triton) 2 Stunden bei Raumtemperatur und anschließend 16 Stunden bei 4 °C inkubieren.
4) 3 Waschvorgänge von 10 Minuten in TBS.
5) Mit dem ordnungsgemäß in TBS mit 1 % Serum (vom gleichen Wirt wie der Sekundärantikörper) verdünntem Sekundärantikörper inkubieren.
6) 3 Waschvorgänge von 10 Minuten in TBS.
7) ABC Elite (1:200 Vector Labs) in TBS.
8) 2 Waschvorgänge von 10 Minuten in TBS.
9) 1 Waschvorgang von 10 Minuten in Phosphatpuffer (keine Kochsalzlösung)
10) DAB-Reaktion mit zur Intensivierung zugegebenem 0,06 % NiCl.
11) 2 Waschvorgänge von 10 Minuten in PBS.
12) 1 Waschvorgang von 10 Minuten in Phosphatpuffer (keine Kochsalzlösung)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Positivkontrolle: Gehirngewebe (Nucleus caudatus, Putamen und Nucleus accumbens)
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone DAT-Nt, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source rat | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form culture supernatant | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| Gene Information human ... SLC6A3(6531) | Gene Information human ... SLC6A3(6531) | Gene Information human ... SLC6A3(6531) | Gene Information human ... SLC6A3(6531) |
| species reactivity rat, human, mouse, monkey | species reactivity rat, mouse | species reactivity human, monkey | species reactivity mouse (predicted), rat, human |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB369 | 08436037123337 |