Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, IP, WB
Citations:
34
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC6A3(6531)
General description
80 kDa
Plasmalemmale Neurotransmitter-Transporter sequestrieren synaptische und perisynaptische Transmitter in präsynaptische Elemente. Der Dopamintransporter (DAT) ist verantwortlich für die Reakkumulation von Dopamin nach dessen Freisetzung. Das Ausmaß der DAT-Proteinexpression wird durch chronische Wirkstoffgabe verändert. Die Aktivität des DAT-Wiederaufnahme-Carriers ist natriumabhängig und spielt vermutlich eine Rolle in neurologischen und psychiatrischen Störungen wie Morbus Parkinson, Tourette-Syndrom, Schizophrenie und Suchterkrankungen. Es handelt sich um einen Transporter mit 12 Transmembrandomänen, dessen N- und C-terminale Regionen sich im Zytoplasma befinden.
Immunogen
Eine 18 Aminosäuren lange Peptidsequenz nahe des NH2-Terminus von Dopamintransporter aus Rattenhirn, gekoppelt an KLH (Kilty et al. 1991; Giros et al. 1991; Shimada et al. 1991; Kitayma 1992). Diese Region ist mutmaßlich die zytoplasmische Domäne.
Application
Dieser Anti-Dopamintransporter-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA, IH, IP und WB für den Nachweis des Dopamintransporters validiert.
Western Blot: 1–10 μg/ml mit ECL. Ein anhand eines ähnlichen Peptids hergestellter Antikörper reagiert nachweislich mit einer breiten Bande bei 75–80 kDa in Ratten-Striatum (Hastrup et al., 2001), nicht aber in Kleinhirn. Ratten-DAT enthält verschiedene Kohlenhydratkomponenten; durch Behandlung mit Neuraminidase und N-Glykanase wird das Molekulargewicht auf rund 55 kDa verringert.
Immunpräzipitation: 2–10 μg Antikörper (Chang et al., 2001)
Immunhistochemie: 1:250–1:500 an gefrorenen Schnitten von mit 4 % Paraformaldehyd fixierten Geweben (Chang et al., 2001; Ourednik, et al., 2002). 0,05 % Trypsin für eine Dauer von 10–15 Minuten hat sich bei manchen Präparaten für die Freilegung des Epitops als wirksam erwiesen.
ELISA: 0,5–1,0 μg/ml unter Verwendung von 1 μg/ml DAT-Kontrollpeptid (Best.-Nr. AG296) pro Well.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunpräzipitation: 2–10 μg Antikörper (Chang et al., 2001)
Immunhistochemie: 1:250–1:500 an gefrorenen Schnitten von mit 4 % Paraformaldehyd fixierten Geweben (Chang et al., 2001; Ourednik, et al., 2002). 0,05 % Trypsin für eine Dauer von 10–15 Minuten hat sich bei manchen Präparaten für die Freilegung des Epitops als wirksam erwiesen.
ELISA: 0,5–1,0 μg/ml unter Verwendung von 1 μg/ml DAT-Kontrollpeptid (Best.-Nr. AG296) pro Well.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt den Dopamintransporter (DAT). Mittels Western Blot erkennt der Antikörper eine breite 80-kDa-Bande in Ratten-Striatum (Lew et al. 1992; Freed et al. 1995; Vaughan et al. 1996), nicht aber im Kleinhirn. Ratten-DAT enthält verschiedene Kohlenhydratkomponenten; durch Behandlung mit Neuraminidase und N-Glykanase wird das Molekulargewicht auf rund 55 kDa verringert.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c