Fortfahren mit
MAB347
Anti-Growth Associated Protein 43-Antikörper, Klon 9-1E12
clone 9-1E12, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Neuromodulin, B-50 Protein, Growth Associated Protein 43, neuromodulin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
9-1E12, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
87
€ 557,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1220
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9-1E12, monoclonal
species reactivity
feline, rat, hamster
species reactivity (predicted by homology)
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAP43(2596)
General description
43–48 kDa
GAP-43, ein häufiger Marker differenzierender Neuronen, wird von sich entwickelnden oder regenerierenden Nervenzellen während des Axon-Wachstums erhöht exprimiert. GAP-43 ist ein mit der zytoplasmatischen Oberfläche von axonalen Wachstumskegeln (und Synapsen) assoziiertes integrales Membranprotein, nicht aber in dendritischen Wachstumskegeln vorhanden. Im adulten Gehirn wird GAP-43 in hohen Konzentrationen in den präsynaptischen Bereichen gefunden, wo mutmaßlich die Gedächtnisbildung stattfindet, etwa im Frontalkortex, im limbischen System und im Hippocampus. Die Phosphorylierung von GAP-43 durch PKC (an Ser41 bei GAP-43 von Mensch, Maus, Ratte und Rind bzw. an Ser42 bei GAP-43 von Huhn und Xenopus) ist spezifisch korreliert mit bestimmten Formen der synaptischen Plastizität.
Immunogen
Aus Rattenhirn aufgereinigtes GAP-43
Application
Anti-Growth Associated Protein 43-Antikörper, Klon 9-1E12 weist Werte von Growth Associated Protein 43 nach, wurde publiziert und zur Verwendung in IH, IP und WB validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Medizin
Immunhistochemie:
0,1–0,5 µg/ml einer früheren Charge auf mit 4%igem Paraformaldehyd perfundiertem und fixierten Rattenkleinhirn- und -großhirngewebe. Die Zugabe von 0,01–0,1 % Triton X-100 zu Inkubationspuffer steigert die Zellpermeabilität.
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in Immunpräzipitation verwendet.
5–10 µg/ml in Membranaufbereitungen von 16–18 Tage alten embryonalen kortikalen Neuronenkulturen.
Western-Blot-Analyse:
MAB347 weist eine einzelne Bande mit 43–48 kDa in Western Blots von Membranfraktionen wachsender Neuronen nach.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
GAP-43 (auch als Growth Associated Protein 43, B-50, F1 und pp46 bekannt), unabhängig des Phosphorylierungsstatus des Proteins.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes Maus-Immunglobulin-IgG1 in 20 mmol/l Natriumphosphat, 250 mmol/l NaCl, pH-Wert 7,6, mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
DRG-Gewebe der Ratte, das einer spinalen Nervenligatur unterzogen wurde, und kultivierte Neuronen.
Regelmäßig mittels Western Blot an Rattenhirn-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000-Verdünnung dieser Charge wies GAP-43/B50 in 10 μg Rattenhirn-Lysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5401AB5220SAB4300525
Gene Information
human ... GAP43(2596)
Gene Information
human ... GAP43(2596)
Gene Information
human ... GAP43(2596)
Gene Information
human ... GAP43(2596)
clone
9-1E12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
feline, rat, hamster
species reactivity
rat
species reactivity
mouse (high degree), rat, bovine, chicken, human
species reactivity
rat, human, mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kyu-Hee Han et al.
International journal of molecular medicine, 44(4), 1473-1483 (2019-08-23)
One of the primary theories of the pathogenesis of tinnitus involves maladaptive auditory‑somatosensory plasticity in the dorsal cochlear nucleus (DCN), which is assumed to be due to axonal sprouting. Although a disrupted balance between auditory and somatosensory inputs may occur
Sonia Canterini et al.
The FEBS journal, 280(5), 1320-1329 (2013-01-12)
Proteins of the TSC22 domain (TSC22D) family, including TSC22D1 and TSC22D4, play pivotal roles in cell proliferation, differentiation and apoptosis, interacting with other factors in a still largely unknown manner. This study explores this issue by biochemically characterizing various TSC22D4
Faqi Wang et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 121(2), 279-291 (2011-03-26)
Perfluorooctane sulfonate (PFOS) and 2,2',4,4'-tetrabromodiphenyl ether (BDE-47) are two persistent environmental contaminants that are toxic to developing nervous systems, particularly via their disruption of thyroid hormone (TH) function. To investigate whether an interaction existed between PFOS and BDE-47 on TH-mediated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB34704053252725012