AB5401
Anti-Growth Associated Protein 43 Antibody, phosphoSer 41
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
GAP-43, Neuromodulin
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GAP43(2596)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neuroregenerative Medizin
Signalübertragung & Neurowissenschaft
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2