Fortfahren mit
MAB342
Anti-Galactocerebrosid-Antikörper, Klon mGalC
clone mGalC, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Galactoceramide, Galactocerebroside, Galactosylceramide, GalC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 566,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
mGalC, monoclonal
Species reactivity:
mouse, human, rabbit, bovine, chicken, rat
Application:
ELISA, ICC, IHC
Citations:
108
€ 566,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
clone
mGalC, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rabbit, bovine, chicken, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG3
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Galactocerebrosid (GalC) ist ein wichtiges Galactosphingolipid von Myelin, das bei der Myelinisierung eine Rolle spielt. GalC ist ein äußerst nützlicher, spezifischer Marker für oligodendrogliale Zelllinien.
Immunogen
Synaptische Plasmamembran aus Hippocampus vom Rind. Ranscht, B. et al. PNAS 79(8):2709-2713 (1982)
Application
Anti-Galactocerebrosid-Antikörper, Klon mGalC, ist ein Antikörper gegen Galactocerebrosid und wird in ELISA, IC und IHC verwendet.
Forschungs-Unterkategorie
Neuronen- & Glia-Marker
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemie:
Für formalinfixierte gefrorenen Gewebeschnitten einer früheren Charge wurden 0,5–10 μg/ml einer früheren Charge verwendet. Die Verwendung für Paraffinschnitten ist nicht möglich, da das Antigen während des Einbettens und der Paraffin-Entfernung denaturiert wird.
Immunzytochemie:
Für in 4 % Paraformaldehyd, in Essigsäure oder in Ethanol fixierte kultivierte Zellen wurden 0,5–10 μg/ml einer früheren Charge verwendet.
ELISA:
Eine frühere Charge wurde für aufgereinigte Galactocerebroside verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Galactocerebrosid (GalC), Sulfatid, Psychosin und andere Galactolipide. Zeigt eine Kreuzreaktion mit dem Sulfatester von GalC, jedoch in einem 16-mal geringeren Ausmaß. Keine Kreuzreaktivität mit Sphingosin, Ceramid, Gangliosid- oder Glucocerebrosid-Mischung. Bindet spezifisch an Oligodendrozyten und Schwann-Zellen.
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-Antikörper in Puffer mit 10 mM Kaliumphosphat, 150 mM NaCl, pH 7,4 enthält 0,09% Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Neonatale Kortex
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB1527MAB342A4FCMAB312F
antibody form
purified antibody
antibody form
(Purified at 1mg/ml in PBS and glycerol (1:1) with 5mM sodium azide)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
mGalC, monoclonal
clone
8G2, monoclonal
clone
mGalC, monoclonal
clone
mGalC, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rabbit, bovine, chicken, rat
species reactivity
pig, rat, bovine, human, mouse
species reactivity
rabbit, rat
species reactivity
rat, human, mouse, rabbit, chicken
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100, 300
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Adaptive HIV-specific B cell-derived humoral immune defenses of the intestinal mucosa in children exposed to HIV via breast-feeding.
Moussa, S; Jenabian, MA; Gody, JC; Leal, J; Gresenguet, G; Le Faou, A; Belec, L
Testing null
T Matsushita et al.
Neuroscience, 136(1), 115-121 (2005-09-27)
The successive stages of development from oligodendrocyte progenitor to mature oligodendrocyte have been investigated in detail by using stage-specific antibodies. However, no cell lines are available that show stepwise differentiation from oligodendrocyte progenitors to mature oligodendrocytes. Here we show the
Oligodendrocyte dysfunction after induction of experimental anterior optic nerve ischemia.
Goldenberg-Cohen, N; Guo, Y; Margolis, F; Cohen, Y; Miller, NR; Bernstein, SL
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB34204053252660382