Fortfahren mit
MAB1527
Anti-Peripherin-Antikörper, Klon 8G2
purified antibody, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Uniprot accession no.:
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
55
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
(Purified at 1mg/ml in PBS and glycerol (1:1) with 5mM sodium azide)
antibody product type
primary antibodies
clone
8G2, monoclonal
form
(Liquid)
species reactivity
pig, rat, bovine, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
suitability
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRPH2(5961)
General description
Peripherin ist eine Intermediärfilament-Untereinheit mit ~57 kDa, die zuerst in sensorischen Neuronen des peripheren Nervensystems entdeckt wurde. Anschließend wurde sie in einigen sensorischen und anderen Neuronen des zentralen Nervensystems sowie in PC12-Zellen gefunden. Peripherin wird auch in bestimmten neuroendokrinen Tumoren und in den insulinerzeugenden Zellen des Pankreas exprimiert. Peripherin gehört zur Klasse-III-Familie von Intermediärfilament-Untereinheiten, zu der auch Vimentin, saures Gliafaserprotein (GFAP) und Desmin gehören. Antikörper gegen Peripherin können zum Identifizieren, Klassifizieren und Untersuchen von Neuronen im ganzen Nervensystem eingesetzt werden. Peripherin ist auch ein guter diagnostischer Marker für geschwollene Axone bei Lou-Gehrig-Syndrom (amyotrophe Lateralsklerose) und manchen aus Neuronen abgeleiteten Tumore. Autoantikörper gegen Peripherin werden in Seren von Patienten mit Diabetes häufig beobachtet. Peripherin ist nicht mit Peripherin/RDS, einem Protein von Mutationen der äußeren Membran von Photorezeptoren, die der Auslöser für bestimmte Formen der langsamen Netzhautdegeneration sind, verwandt.
57 kDa
Immunogen
Elektrophoretisch reines trp-E-Peripherin-Fusionsprotein [Dev. Brain Res. (1990). 57:235-248], das alle bis auf 4 N-terminale Aminosäuren von Ratten-Peripherin enthält. Aus bakteriellen Einschlusskörperchen durch DEAE-Cellulose-Chromatografie in 6 mol/l Harnstoff, gefolgt von präparativem SDS-PAGE aufgereinigtes Fusionsprotein
Application
Anti-Peripherin-Antikörper, Klon 8G2 ist ein Antikörper gegen Peripherin zur Verwendung in IC, IH und WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Sensorisches & peripheres Nervensystem
Neuronen- & Gliamarker
Immunzytochemie: In 4%igem PFA fixierte Zellen (5 Minuten) oder Aceton wird empfohlen.
Immunhistochemie: Eine leichte PFA-Fixierung ist erforderlich, da 8G2 empfindlich gegenüber einer starken Formalinfixierung ist. Die Antigenrückgewinnung wird mit 0,1 % Triton nur im Block verstärkt. 01:25–1:200
Immunblotting: Der Antikörper ist sauber und spezifisch für die erwartete 57-kDa-Bande in Western Blot.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Peripherin. Starke Färbung von Ratten-, Mäuse-, Schweine- und Rinderperipherin. Funktioniert nicht mit Hühnern oder anderen entfernter verwandten Spezies, denen Peripherin fehlen kann.
Physical form
Nicht aufgereinigt
Nicht aufgereinigter Mäuse-Kulturüberstand ohne Konservierungsmittel.
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 12 Monate haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Sensorische Neuronen der Ratte, Rückenmarkhomogenat und peripheres Nervenhomogenat der Ratte
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5117MABN293SAB4502419
antibody form
(Purified at 1mg/ml in PBS and glycerol (1:1) with 5mM sodium azide)
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
pig, rat, bovine, human, mouse
species reactivity
rat, bovine, pig, mouse, rabbit, feline, human
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
rat, human
clone
8G2, monoclonal
clone
8G2, monoclonal
clone
6B10.1, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB152704053252666537