Fortfahren mit
MAB302
Anti-Glutaminsynthetase-Antikörper, Klon GS-6
clone GS-6, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Glutamin-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.000,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
GS-6, monoclonal
Application:
ELISA, IHC (p), WB
Citations:
473
€ 1.000,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB2765
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
GS-6, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse, sheep
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GLUL(2752)
General description
45 kDa
Glutaminsynthetase katalysiert die Umwandlung von Ammoniak und Glutamat zu Glutamin. Sie befindet sich in den Astrozyten und ist ein Oktamer aus identischen Untereinheiten von je 45 kDa. Die Funktion der Glutaminsynthetase ist die Entgiftung des Ammoniaks im Gehirn. Sie spielt auch eine wichtige Rolle bei der Regulation des Stoffwechsels des Neurotransmitters Glutamat. Aufgrund der vielfältigen Funktionen und der Wichtigkeit der Glutaminsynthetase für den Zellstoffwechsel sind sowohl die katalytischen Aktivitäten als auch die Synthesereaktionen stark reguliert. Die Aktivität der Glutaminsynthetase wird durch Adenylierung kontrolliert. Ihre Aktivität in der Großhirnrinde ist bei Morbus Alzheimer verringert, insbesondere in der Nähe von senilen Plaques. Sie ist auch unter den Bedingungen von Glucosemangel verringert. Der Expressionswert der Glutaminsynthetase ist während einer Ischämie in vivo oder Hypoxie in Kultur erhöht,
Immunogen
Aufgereinigte Glutaminsynthetase aus Schafhirn.
Application
Forschungs-Unterkategorie
Neurofilament & Neuronenstoffwechsel
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Weisen Sie Glutaminsynthetase mit diesem Anti-Glutaminsynthetase-Antikörper, Klon GS-6, der mit mehr als 45 Produktreferenzen für die Verwendung in ELISA, IH, IH(P) und WB validiert ist, nach.
Western Blot: 1:1.000–1:5.000
Immunhistochemie mit Rattenhirn
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert in Western Blots stark mit einer einzelnen Bande auf Schafhirn und Rattenhirn. Glutaminsynthetase ist ein Enzym, das die Aminierung von Glutaminsäure zur Bildung von Glutamin katalysiert. Sie liegt in Säugetieren als Oktamer aus acht identischen Untereinheiten von je 45 kDa vor. Glutaminsynthetase ist nachweislich ein nützlicher Marker von Astrozyten und ein wichtiges Differenzierungsmerkmal der Netzhaut. Glutaminsynthetase gilt auch als ein Schlüsselenzym der Wiederverwendung des Neurotransmitters Glutamat.
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssig in Puffer mit 50 % Glycerin, BSA und 0,09 % Natriumazid.
Aufgereinigtes Protein A
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20º C 1 Jahr in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Rattenhirngewebe, Extrakt der Zytosol-Fraktion von Rattenhirn
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WH0002752M1G2781MAB5406
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
GS-6, monoclonal
clone
2B12, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1G10.2, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... GLUL(2752)
Gene Information
human ... GLUL(2752)
Gene Information
human ... GLUL(2752)
mouse ... Glul(14645)
rat ... Glul(24957)
Gene Information
human ... GAD1(2571)
species reactivity
human, rat, mouse, sheep
species reactivity
human
species reactivity
rat
species reactivity
human, mouse, rat
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB30204053252660894