Fortfahren mit
MAB5406
Anti-GAD67 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 1G10.2
Synonym(e):
Glutamate Decarboxylase 67kDa Isoform, Glutamate Decarboxylase 1, Glutamic acid decarboxylase 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 651,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
1G10.2, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
IHC (p), WB
Citations:
797
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS5406
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-GAD67-Antikörper, Klon 1G10.2, clone 1G10.2, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1G10.2, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAD1(2571)
General description
67 kDa
Glutamat-Decarboxylase (GAD; E.C. 4.1.1.15) ist ein Enzym, das für die Umwandlung von Glutaminsäure in Gamma-Aminobuttersäure (GABA), dem wichtigsten inhibitorischen Transmitter in höheren Hirnregionen und Hemmer des mutmaßlichen parakrinen Hormons in Langerhans-Inseln, verantwortlich ist. Zwei molekulare Formen von GAD (65 kDa und 67 kDa, 64 % aa-Identität zwischen Formen) sind hoch-konserviert und beide Formen werden im ZNS, den Langerhans-Inselzellen, Hoden, Eileitern und Eierstöcken exprimiert. Die Isoformen sind zytoplasmatisch und bereichsweise im Gehirn von Ratten und Mäusen verteilt (Sheikh, 1999). Bei GAD65 handelt es sich um ein amphiphiles, membranverankertes Protein (585 a.a.), das auf dem menschlichen Chromosom 10 kodiert wird und für die vesikuläre GABA-Bildung verantwortlich ist. GAD67 ist zytoplasmisch (594 a.a.), wird auf dem Chromosom 2 kodiert und scheint zu einem beträchtlichen Teil für die zytoplasmische GABA-Bildung verantwortlich zu sein. Während der neuronalen Entwicklung ändert sich die GAD-Expression im Rückenmark von Ratten. GAD65 wird transient in Kommissuralaxonen um E13 herum exprimiert, jedoch am nächsten Tag herunterreguliert, während sich die Expression von GAD67 in den Somata dieser Neuronen größtenteils erhöht (Phelps, 1999). Bei der voll entwickelten Bauchspeicheldrüse von Ratten scheinen GAD65 und GAD67 unterschiedlich lokalisiert zu sein, GAD65 hauptsächlich in Insulin enthaltenden Beta-Zellen und GAD67 in Glucagon enthaltenden (A) Zellen (Li, 1995). Die GAD67-Expression scheint vor allem plastisch zu sein und kann sich als Reaktion auf experimentelle Manipulationen (zum Beispiel durch neuronale Stimulation oder Durchtrennung) oder Krankheitsprogression und auftretende Störungen wie Schizophrenie ändern (Volk, 2000). Die Kolokalisierung der beiden GAD-Isoforme zeigt ebenfalls Änderungen bei der GAD65/GAD67-Verteilung, die mit bestimmten Krankheitsstadien wie IDDM und SMS zusammenhängen.
Immunogen
Rekombinantes GAD67-Protein
Application
Dieser Anti-GAD-Antikörper, Klon 1G10.2 wird zur Verwendung bei IH, IH(P), WB für die Detektion von GAD67 validiert. Dieser Anti-GAD-Antikörper weist mehr als 75 Produktzitate auf.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neuronen- & Gliamarker
Western Blot: Bei einer vorhergehenden Charge mit ECL am Gehirn-Lysat von Ratte und Maus wurde eine Verdünnung von 1:5.000 – 1:10.000 verwendet.
Immunhistochemie bei mit 4 % Paraformaldehyd fixiertem Gewebe von Maus und Ratte: 1:1.000 – 1:5.000. Der Antikörper wirkte auch gut bei menschlichem Gewebe, das 10 Minuten lang in 4 % PFA bei 4°C oder 100 % Ethanol bei +20°C oder 100 % Aceton bei -20°C in Verdünnungen von 1:2.500-1:5.000 fixiert wurde.
Ein polyklonaler Anti-GAD67 Antikörper ist auch als AB5992 erhältlich.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit der 67-kDa-Isoform der von Ratte, Maus und Mensch stammenden Glutamatdecarboxylase (GAD67). Bei anderen Arten wurde dies noch nicht getestet. Beim Western Blot am Hirnzell-Lysat von Ratten wurde im Vergleich zum Blot, der mit AB1511 (der sowohl mit GAD65 als auch mit GAD67 reagiert) getestet wurde, keine Kreuzreaktivität mit GAD65 nachgewiesen.&
Physical form
Aufgereinigter monoklonaler IgG2a der Maus in Puffer mit 0,1 % Natriumazid
Aufgereinigtes Protein A
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2 – 8ºC 6 Monate in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
SKNSH-Zell-Lysat (menschliches Neuroblastom), Großhirnrinde der Maus.
Regelmäßig mittels Immunhistochemie durch SKNSH-Zelllysat beurteilt.
Immunhistochemische (Paraffin) Analyse:
Repräsentatives Färbungsmuster und Morphologie von GAD67 im Barrel-Feld (S1) der somatosensorischen Großhirnrinde der Maus. Alle braunen Flecken sind a-Neuronen von Lamina VI. Es war keine Epitopdemaskierung erforderlich. Diese Antikörper-Charge wurde 1:500 mit IHC-Select Detektionsreagenz mit HRP-DAB verdünnt.
Optimales Färbungsmuster/optimale Morphologie von GAD67: Gehirn der Maus.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4200232MAB351RMAB351
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse, monkey, rat
species reactivity
human, rat
species reactivity
rat, human, mouse
clone
1G10.2, monoclonal
clone
N-GAD65, monoclonal
clone
GAD-6, monoclonal
clone
GAD-6, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... GAD1(2571)
Gene Information
human ... GAD2(2572)
mouse ... Gad2(14417)
rat ... Gad2(24380)
Gene Information
human ... GAD2(2572)
Gene Information
human ... GAD2(2572)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the volume in the 25ug vial?
    1 answer
    1. This product is a 1 mg/mL preparation. The 25 ug vial has a volume of 25 uL.
      Helpful?
  2. HI THERE IS THE CATALOG NUMBER MAB5406 but the ID is AB_2278725 is that right
    1 answer
    1. That is correct. MAB5406 is the product or catalog number assigned to the antibody. The AB_2278725 is the code assigned by the RRID. The product is cited in the Research Resource Identification Portal and the Antibody Registry and refers to the same item.
      Please see the link below to review the listing at the Antibody Registry:
      https://www.antibodyregistry.org/AB_2278725
      Please see the link below to review the RRID entry:
      https://scicrunch.org/resources/data/record/nif-0000-07730-1/AB_2278725/resolver?q=AB_2278725&l=AB_2278725&i=rrid:ab_2278725-67997