Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 453,00 |
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
ASC-8, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB4(3691)
Immunogen
Application
Immunhistochemie: Eine repräsentative Charge dieses Antikörperklons wurde in Immunhistochemie (acetonfixierte Schnellschnitte von Human-Epithelgewebe, einschließlich Zunge, Vorhaut und Eierstöcke. Nicht zur Verwendung an formalinfixiertem Gewebe) verwendet.
Durchflusszytometrie: Eine repräsentative Charge dieses Antikörperklons färbte humanes Plattenepithelzellkarzinom (SCC9), Ovarialkarzinom (SKOV-3) und Nabelschnurvenenendothel (HUVEC). Färbt RKO- oder K562-Zellen, die für eine CD104-Expression transfiziert wurden. Färbt keine Monozyten, Neutrophile, Lymphozyten, T-Zellen, B-Zellen oder Thrombozyten.
Funktioneller Aktivitätsassay: Eine repräsentative Charge dieses Antikörperklons leitete die subbasale Spaltung an der Basalmembran von nicht verletztem Gewebe ein. Außerdem war der Wundverschluss durch ASC-8 signifikant gehemmt, da die Epithelzunge 120 Stunden nach der Verletzung nur 40 Prozent der Wundfläche abdeckte. Diese Ergebnisse zeigen, dass der β4-Adhäsion-blockierende Antikörper nachteilige Wirkungen auf gesundes Gewebe haben könnte (Egles, C., et al., 2010).
Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Zellstruktur
Integrine
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
0,5 µg dieses Antikörpers wurden verwendet, um Integrin-β4 in 1 x 10^6 A431-Zellen nachzuweisen.
0,5 µg dieses Antikörpers wurden verwendet, um Integrin-β4 in 1 x 10^6 HeLa-Zellen nachzuweisen.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... ITGB4(3691) | Gene Information human ... ITGB4(3691) | Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB4(3691) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| clone ASC-8, monoclonal | clone ASC-8, monoclonal | clone N29, monoclonal | clone CL6973, monoclonal |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c