Wichtige Dokumente
MAB2059Z
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin β4-Antikörper, Klon ASC-8 (ohne Asziten)
clone ASC-8, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD104, MAB2059
Größe auswählen
100 μG
€ 475,00
€ 475,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 475,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 475,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
ASC-8, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB4(3691)
Anwendung
Der Anti-Integrin-β4-Antikörper, Klon ASC-8 (ohne Asziten), ist ein Antikörper gegen Integrin-β4 zur Verwendung in FC, IP, IH und FUNC.
Qualität
Durchflusszytometrie-Analyse:
0,5 µg dieses Antikörpers wurden verwendet, um Integrin-β4 in 1 x 10^6 A431-Zellen nachzuweisen.
0,5 µg dieses Antikörpers wurden verwendet, um Integrin-β4 in 1 x 10^6 HeLa-Zellen nachzuweisen.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matthias Rath et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 79(6), 340-340 (2022-06-07)
Cerebral cavernous malformations (CCM) are low-flow vascular lesions prone to cause severe hemorrhage-associated neurological complications. Pathogenic germline variants in CCM1, CCM2, or CCM3 can be identified in nearly 100% of CCM patients with a positive family history. In line with