Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 401,00 |
Über diesen Artikel
€ 401,00
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TI10, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology)
concentration
1 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FLNA(2316)
General description
Immunogen
Application
Zellstruktur
Zytoskelett
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Filamin A in Schnitten von menschlichem Tumorgewebe nach (Bedolla, R. G., et al. (2009). Clin Cancer Research. 15(3):788-796.).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Filamin A in Lysaten von menschlichem normalem und Tumorgewebe nach (Bedolla, R. G., et al. (2009). Clin Cancer Research. 15(3):788-796.).
Immunpräzipitation/Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor immunpräzipitierte Filamin A aus Lysaten transfizierter HEK293T-Zellen. Die immunpräzipitierte Probe wurde anschließend mittels Western Blot unter Verwendung derselben Antikörpercharge untersucht (Nakagawa, K., et al. (2010). Biochem. J. 427(2):237–245.).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge eines unabhängigen Labors wies Filamin A im Lysat transfizierter U397-Zellen nach (Beekman, J. M., et al. (2008). J Immunol. 180(6):3938-3945.).
Western Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge eines unabhängigen Labors wies Filamin A im Lysat von Prostatakrebszellen nach. (Lin, J., et al. (2007). Int. J. Cancer. 121(12):2596–2605.).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Filamin A in LNCap- und C4-2-Ganzzelllysaten nach (Wang, Y., et al. (2007). Oncogene. 26(41):6061–6070.).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies mittels Pulldown gewonnene Filamin-A-Proteine nach. (Lad, Y., et al. (2007). EMBO J. 26(17):3993–4004.).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Filamin A in Lysatproben aus normaler Schleimhaut der Harnblase und aus muskelinvasivem Blasentumor nach (Smith, S. C. et al (2007). Clin Cancer Res. 13(13):3803-3813.).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Filamin A in Lysatproben aus Gewebe des menschlichen präfrontalen Cortex nach (Koh, P. O., et al (2003). Ach Gen Psychiatry. 60(3):311-319.)
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Filamin A in transfizierten U397-Zellen nach (Beekman, J. M., et al. (2008). J Immunol. 180(6):3938-3945.).
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Filamin A in LAN-1-Zellen nach (Bachmann, A. S., et al. (2006) Cancer Sci. 97(12):1359–1365.).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Filamin A in klinischen Patientenproben nach (Kley, R. A., et al. (2007). Brain. 130(Pt 12):3250-3264.).
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies Filamin A in LAN-1 Zellen nach (Bachmann, A. S., et al. (2006) Cancer Sci. 97(12):1359–1365.).
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Filamin A in 10 µg menschlichem Uterusgewebelysat nach.
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| Gene Information human ... FLNA(2316) | Gene Information mouse ... Flna(192176) | Gene Information human ... FLNA(2316) | Gene Information human ... FLNA(2316) |
| clone TI10, monoclonal | clone TI10, monoclonal | clone PM6/317, monoclonal | clone polyclonal |
| species reactivity human | species reactivity human, bovine | species reactivity human, monkey, hamster, bovine, canine | species reactivity mouse, human, rat |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB1680-C | 04053252972614 |