Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 424,00 |
Über diesen Artikel
€ 424,00
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
TI10, monoclonal
species reactivity
human, bovine
should not react with
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Flna(192176)
General description
Immunogen
Application
Zellstruktur
Zytoskelett
Immunpräzipitation: Als Lysepuffer wird PBS mit 0,5 % Triton X-100 und Proteinase-Inhibitoren empfohlen (beachten Sie, dass bei Filamin in voller Länge auch Kalpain-Inhibitoren verwendet werden). 5 Mikroliter Antikörper pro 300 μl Zelllysat (3 bis 5 mg/ml Gesamtprotein werden empfohlen). Die Inkubation dauert 4 Stunden bei RT oder über Nacht bei 4 °C; für eine optimale Rückgewinnung werden Protein-A/G-Agarose-Beads oder ein sekundärer Kaninchen-Anti-Maus-Antikörper empfohlen. 4 bis 10%ige Acrylamidgele werden für die Visualisierung von Filamin in voller Länge oder des 80-kDa-Fragments empfohlen.
Immunfluoreszenz: 1:50 bis 1:200 unter Verwendung der Standard-ABC-Technik. Geeignet für die Färbung von in Paraffin eingebetteten Schnitten (geringere Verdünnungen). Es wird eine Antigendemaskierungstechnik mit Citratpuffer bei hohen Temperaturen empfohlen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Gewebe für die Positivkontrolle: Haut.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information mouse ... Flna(192176) | Gene Information human ... FLNA(2316) | Gene Information human ... FLNA(2316) | Gene Information human ... FLNA(2316) |
| clone TI10, monoclonal | clone PM6/317, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human, bovine | species reactivity human, monkey, hamster, bovine, canine | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity human, mouse |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB1680 | 04053252315312 |