Fortfahren mit
MAB1568
Anti-Calretinin-Antikörper, Klon 6B8.2
clone 6B8.2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
calbindin 2, calbindin 2, (29kD, calretinin)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6B8.2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
176
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1073
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6B8.2, monoclonal
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CALB2(794)
General description
31 kDa
Calretinin ist ein Calcium-bindendes Protein mit einem Molekulargewicht von 29 kDa, das im zentralen und peripheren Nervensystem sowie in vielen normalen und pathologischen Geweben vorkommt. Calretinin wird auch als wichtiges Diagnostikhilfsmittel bei der Differenzialdiagnose von zystischen und massiven ameloblastischen Tumoren erachtet. Calretinin weist zur Ratten- und Humansequenz eine Homologie von 98 % auf und zu vielen anderen Spezies eine Homologie von 91 %. Calretinin wird generell mit zwei anderen Bindungsproteinen, Calbindin D-29 und Parvalbumin, im ZNS und in anderen peripheren Geweben exprimiert. Calretinin-Antikörper wurden in klinisch-pathologischen und immunhistochemischen Verfahren für den Nachweis verschiedener Karzinome eingesetzt, u. a. zum Nachweis von epithelialem malignem Mesotheliom, ovarialem Dottersacktumor, adenomatoiden Tumoren der Gebärmutter etc.
Immunogen
Rekombinantes Ratten-Calretinin (Heinze, L., 2007).
Application
Der Anti-Calretinin-Antikörper, Klon 6B8.2, erkennt die Konzentration an Calretinin und wurde für die Verwendung in der IH und im WB veröffentlicht und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Signaltransduktion/Neurowissenschaft
Immunhistochemie:
An Rattenhirngewebe:
IFA: 1:1.000-1:5.000
PAP: 1:1.000-1:5.000
Der Antikörper wurde erfolgreich verwendet an in Formalin fixiertem, in Paraffin eingebettetem menschlichem Gewebe nach Vorbehandlung der Gewebeträger mit Zitratpuffer und Wärmebehandlung. Empfohlene Anfangsverdünnung: 1:100 - 1:1.400. Ein proteolytischer Verdau mit Pepsin wirkt sich nachteilig auf die Immunfärbung aus.
Western Blots:
1:1.000–1:3.000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endbenutzer bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Andere Spezies wurden nicht getestet.
Calretinin ist ein Neuronen-spezifisches Calcium-bindendes Protein (31 kDa), das hauptsächlich im ZNS und in der Netzhaut vorkommt. Es ist in Untergruppen von Neuronen im gesamten Gehirn und Rückenmark präsent, einschließlich sensorischer Ganglien. Es weist eine etwa 55%ige Aminosäurehomologie mit Calbindin auf, einem anderen Calcium-bindenden Protein, das im Gehirn und in der Peripherie vorkommt. Studien deuten darauf hin, dass Calretinin, ähnlich wie Calbindin, neuroprotektiv sein könnte.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in einem Puffer mit 0,02 M Phosphatpuffer, 0,25 M NaCl, pH-Wert 7,6 mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum 6 Monate haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Rattenhirnkortex, Mesotheliomgewebe, Maushirnlysat.
Routinemäßig beurteilt mittels Western Blot an Gehirn-Lysaten der Maus.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1000 Verdünnung dieser Charge detektierte Calretinin in 10 μg Maushirn-Lysaten.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4200543ABN2191C9848
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, rat
species reactivity
mouse, human, guinea pig, canine, sheep, rat, pig, rabbit, feline, bovine, goat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
clone
6B8.2, monoclonal
clone
CB-955, monoclonal
clone
polyclonal
clone
CB-955, monoclonal
Gene Information
human ... CALB2(794)
Gene Information
human ... CALB1(793)
Gene Information
human ... CALB2(794)
Gene Information
human ... CALB1(793)
mouse ... Calb1(12307)
rat ... Calb1(83839)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Questions
  1. How is this antibody reconstituted from a solid (i.e., volume of water/glycerol/DMSO and storage temp/longevity)? Can this antibody be aliquoted and stored at -20C?
    1 answer
    1. This antibody is purified mouse monoclonal IgG1 in buffer containing 0.02 M Phosphate buffer, 0.25 M
      NaCl, pH 7.6 with 0.1% sodium azide. This product is stable for 6 months at 2-8°C in undiluted aliquots from date of receipt. The stability at -20°C is not determined. However, it is recommended to add 50% glycerol for storage at -20°C.