Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
CB-955, monoclonal
mol wt
antigen 28 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
mouse, human, guinea pig, canine, sheep, rat, pig, rabbit, feline, bovine, goat
enhanced validation
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
15-55 mg/mL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:3,000 using rat cerebellum sections, indirect ELISA: suitable, western blot: 1:3,000 using MDBK cell extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CALB1(793)
mouse ... Calb1(12307)
rat ... Calb1(83839)
General description
Der monoklonale Anti-Calbindin-D-28K-Antikörper (Maus IgG1 Isotyp) ist vom CB-955-Hybridom abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten von BALB/c-Mäusen hergestellt wird, die mit aufgereinigtem Calbindin-D-28K aus Rindernieren immunisiert wurden. Der Isotyp wird mittels Doppeldiffusions-Immunassay unter Anwendung von monoklonalen Mausantikörper-Isotypisierungsreagenzien (Art.-Nr. ISO2) bestimmt.
Calbindin-D-28K gehört zusammen mit Calmodulin, S-100, Parvalbumin, Troponin C und anderen Proteinen zu einer Familie von calciumbindenden Proteinen (CaBP) mit geringem Molekulargewicht. Diese CaBP haben homologe Primärstrukturen, die Polypeptidfaltungen des EF-Hand-Typs für die Bindung von Ca2+ enthalten. Calbindin ist ein attraktiver neuroanatomischer Marker. Trotz seiner breiten Gewebeverteilung zeigt Calbindin-D-28K ein zelltypspezifisches Expressionsmuster. Daher wurde es in ausgewählten Zellen vieler ZNS-Strukturen immunzytochemisch lokalisiert; dort agiert es vermutlich entweder als intrazellulärer Calciumpuffer oder im Intramembran-Transport von Calcium. Es wird vorherrschend in Subpopulationen von Neuronen des zentralen und peripheren Nervensystems und in bestimmten, am Ca2+ Transport beteiligten Epithelzellen (z. B. distale Tubuluszellen und kortikale Sammelrohrzellen der Niere) sowie in neuroendokrinen Zellen des enterischen Nervensystems gefunden. Ein monoklonaler, spezifisch mit Calbindin-D-28K reagierender Antikörper ist für die Lokalisierung von Calbindin in verschiedenen Geweben und Zellpopulationen unerlässlich.
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| Gene Information human ... CALB1(793) | Gene Information human ... CALB1(793) | Gene Information human ... PVALB(5816) | Gene Information human ... NEFH(4744) |
| clone CB-955, monoclonal | clone polyclonal | clone PARV-19, monoclonal | clone NE14, monoclonal |
| species reactivity mouse, human, guinea pig, canine, sheep, rat, pig, rabbit, feline, bovine, goat | species reactivity rat, chicken, human | species reactivity fish, frog, rabbit, canine, feline, bovine, pig, human, goat, rat | species reactivity pig, mouse, chicken, bovine, guinea pig, rabbit, rat, human |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?