Fortfahren mit
LPS25
LPS, E. Coli O111:B4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41202019
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
shipped in
wet ice
General description
Lipopolysaccharid (LPS), auch als Endotoxin bekannt,[1] kommt hauptsächlich in der Zellwand von gramnegativen Bakterien vor.[2] Es umfasst drei Strukturbereiche: die O-Seitenkette, eine mittlere Polysaccharidkomponente und Lipid A, das zu der pyrogenen Natur von LPS beiträgt.
Application
LPS, E. Coli O111:B4 wird zum Primen von Makrophagen zur Hochregulierung von Genen, die für die Aktivierung von NOD-, LRR- und Pyrindomäne-haltigem Protein 3 (NLRP3)-Inflammasom erforderlich sind, eingesetzt.[3] Es wird auch verwendet, um Raw264.7-Zellen vor einem Pulldown-Assay zu stimulieren.[4]
Biochem/physiol Actions
Lipopolysaccharid (LPS) ist ein wirksames Immunstimulans[1] und induziert entzündliche und Immunreaktionen, indem es Toll-Like Receptor 4 (TLR4) aktiviert.[5] Es trägt auch zur Osteoklastengenese bei Mäusen bei.[2] LPS dient als Permeabilitätsbarriere um die Zelloberfläche, um das Eindringen von toxischen Molekülen wie Antibiotika und Gallensalze einzuschränken.[6] Es dient als pyrogenes Mittel und induziert schließlich einen septischen Schock in Wirtszellen.[1]
Physical form
Flüssigkeit in PBS, pH-Wert 7,4.
Endotoxinaktivität: Nicht weniger als 500.000 Endotoxineinheiten je mg LPS, gemessen durch Gel-Clot-Assay. Chromogene (Cambrex-Assays) Toxizitätsassay-Messungen ergeben etwa 10 EU/Nanogramm LPS.
Preparation Note
In unverdünnten Aliquoten bei 2–8 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Bei der sicheren Handhabung von jedem Lipopolysaccharid oder Lipid A-Produkt sollte eine gute Laborpraxis angewandt werden.
Dies erfordert die Einhaltung folgender Praktiken:
1. Tragen von geeigneter Laborkleidung, einschließlich Laborkittel, Handschuhe und Schutzbrille.
2. Kein Ansaugen mit dem Mund beim Pipettieren, kein Verschlucken oder Kontaktieren von offenen Wunden. Gründliches Waschen des Körperbereichs, mit dem dieses Produkt in Kontakt kommt.
3. Dieses Produkt ist pyrogen. Versehentliche Autoinjektion ist durch besondere Vorsicht bei der Handhabung in Verbindung mit einer Injektionsvorrichtung zu vermeiden.
Analysis Note
ANAYLISIS: <3% protein by Lowry assay.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L2630L5293L3023
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
form
lyophilized powder
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nikolay N Kuzmich et al.
Vaccines, 5(4) (2017-10-05)
Toll-Like Receptor 4 (TLR4) signal pathway plays an important role in initiating the innate immune response and its activation by bacterial endotoxin is responsible for chronic and acute inflammatory disorders that are becoming more and more frequent in developed countries.
The role of polyamines in the neutralization of bacteriophage deoxyribonucleic acid.
AMES, B N and DUBIN, D T
The Journal of Biological Chemistry, 235, 769-775 (1960)
Differentiation of in vitro-modified human peripheral blood monocytes into hepatocyte-like and pancreatic islet-like cells.
Maren Ruhnke,Hendrik Ungefroren,Andreas Nussler,Franz Martin,Marc Brulport et al.
Gastroenterology null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
LPS2504053252324598
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the Molecular Weight of the LPS used in here?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined. However, purified bacterial LPS, in the presence of strong surface active agents and in the absence of divalent cations, bacterial endotoxins have a molecular weight range of 10,000-20,000 daltons.
      Helpful?
  2. Quelle est la concentration de la référence LPS25 à 1mg dans le PBS ?
    1 answer
    1. This product is supplied as 1 mg in liquid form, specifically in PBS at pH 7.4 with a concentration of 1 mg/ml.
      Helpful?
  3. Hi, what risk group does this product belongs to?
    1 answer
    1. Please see the link below to review the SDS. Note section 8 of the Safety Data Sheet for Exposure Controls/Personal Protection:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/mm/lps25
      Helpful?
  4. Hi, I wonder what are LD50 values of this product in human and B6 mice?
    1 answer
    1. Unfortunately, the LD50 value is not determined for this product. There are many articles published on this topic.
      Some of the publications available at the link below may be helpful.
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=lipopolysaccaride+LD50+mice+human