Fortfahren mit
L5293
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O111:B4
Ready Made solution, 1 mg/mL
Synonym(e):
LPS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 330,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 330,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
Quality Segment
form
aqueous solution
concentration
1 mg/mL
color
colorless to faint yellow
solubility
water: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O111:B4 has been used:
  • to stimulate an inflammatory response in porcine liver tissues in-vivo and piglet ileum tissues ex vivo
  • to stimulate Ex vivo natural killer(NK) cells and hepatic B cells[1]
  • to induce arthritis in a standard rabbit model
Lipopolysaccharide (LPS) sind charakteristische Bestandteile der Zellwand von gramnegativen Bakterien. LPS und seine Lipid-A-Gruppe stimulieren Zellen des angeborenen Immunsystems durch den Toll-like-Rezeptor 4 (TLR4). TLR4 gehört zur Toll-like-Rezeptor-Proteinfamilie, die häufige Pathogen-assoziierte molekulare Strukturen (PAMPs) erkennt.
Biochem/physiol Actions
Lipopolysaccharides (LPS) are distributed on the outer layer of the membrane and in non-capsulated strains, present on the cell surface. LPS maintains the outer membrane integrity. In addition, it protects the cell from bile salts stress and lipophilic antibiotics.
Preparation Note
The product is soluble in water (5 mg/ml) or cell culture medium (1 mg/ml) yielding a hazy, faint yellow solution. A more concentrated, though still hazy, solution (20 mg/ml) has been achieved in aqueous saline after vortexing and warming to 70-80 oC. Lipopolysaccharides are molecules that form micelles in every solvent. Hazy solutions are observed in water and phosphate buffered saline. Organic solvents do not give clearer solutions. Methanol yields a turbid suspension with floaters, while water yields a homogeneously hazy solution.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Lipopolysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L5668L3012L2630
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O127:B8)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
form
aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless to faint yellow
color
colorless to faint yellow
color
white to faint yellow
color
off-white to faint yellow
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore the structure, function, and diverse applications of Lipopolysaccharides. Discover their role in bacteria, serological specificity, and research potential.
Verwandter Inhalt
Lipopolysaccharide (LPS) is a major component of Gram-negative bacteria, important for microbiological research.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L5293-2ML04061833958032
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is recommended for the storage of longer duration once opened? Is it better to keep at 2°C-8°C for 1-2 years or to freeze it (-80°C or -20°C) and thaw it gently when needed?
    1 answer
    1. This product is stable at 2-8°C at least until the assigned retest date, provided that no contaminants have been introduced. The recommended retest date is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. The stability of the product in dilute form or beyond the assigned retest date has not been determined. However, LPS products prepared from the powder form may be stored in 1 mg/mL aliquots for up to 2 years at -20°C. The storage of solutions at -80°C has not been determined. Please see the link below to review additional information regarding the stability and preparation of Lipopolysaccharides:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/clinical-testing-and-diagnostics-manufacturing/bacteriology/lipopolysaccharides
      Helpful?
  4. What solvent is the product L5293-2ML dissolved in?
    1 answer
    1. The solvent information for this product is proprietary, but it is acknowledged to contain water, while the remaining components remain undisclosed.
      Helpful?
  5. Bonjour, Comment ce LPS a t'il été extrait / Purifié ?
    1 answer
    1. This product is a sterile filtered solution. The extraction method for this material is considered proprietary, however it is chromatographically purified.