Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
General description
Generell wird angenommen, dass die zelluläre Seneszenz einige Veränderungen widerspiegelt, die während des Alterungsprozesses von Organismen auftreten und seneszente Zellen wurden in-vivo an Stellen mit altersbedingten Pathologien, wie benigner Prostatahyperplasie [4] und atherosklerotischen Läsionen [5], nachgewiesen. In jüngsten Studien wurde auch überzeugend dargelegt, dass die zelluläre Seneszenz in-vivo in Reaktion auf intern und extern induzierte Stresssignale erfolgt [6, 7]. In allen diesen Studien wurde die Seneszenz durch das Auftreten einer Seneszenz-assoziierten β-Galactosidase (SA-β-Gal)-Aktivität – einem gängigen Merkmal des Seneszenz-Phänotypen in-vitro – charakterisiert.
Die zelluläre Seneszenz hat bei der Entwicklung von neuartigen Therapeutika zunehmend an Bedeutung gewonnen. Verfügbare Daten lassen bei der Entstehung von Krebs auf eine Umgehung der Seneszenz schließen und deuten darauf hin, dass die Seneszenz einen Tumorsuppressor-Mechanismus repräsentiert. Der Hinweis darauf, dass ausgelöst werden kann, dass Tumorzellen nach der Einführung von negativen Zellzyklusregulatoren, Anti-Telomerase-Peptiden oder medikamentösen Behandlungen eine wiederholte Seneszenz durchlaufen, legt nahe, dass die Induktion der Seneszenz als Grundlage für die Krebstherapie herangezogen werden kann [8, 9].
Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Testprinzip:
Wie oben dargelegt gilt die Induktion der Seneszenz-assoziierten β-Galactosidase (SA-β-Gal)-Aktivität als klassisches Merkmal des Senenszenz-Phänotypen. SA-β-Gal ist nur in seneszenten Zellen, nicht in präseneszenten, ruhenden oder proliferierenden Zellen vorhanden. Das zelluläre Seneszenz-Assaykit von Chemicon beinhalten alle benötigten Reagenzien für den effizienten Nachweis der SA-β-Gal-Aktivität bei einem pH-Wert von 6,0 in kultivierten Zellen und Gewebeschnitten. Bei diesem Assay katalysiert SA-β-Gal die Hydrolyse von X-Gal, was zu einer markanten blauen Färbung in den seneszenten Zellen führt. Jedes Kit bietet eine ausreichende Reagenzienmenge zur Durchführung von mindestens 50 Assays in 35-mm-Wells.
Application
Preparation Note
Vorsichtshinweise:
Jegliche zu beachtenden Vorsichtshinweise sind dem Materialsicherheitsdatenblatt unter www.chemicon.com zu entnehmen.
Other Notes
10X Färbelösung A: (Art.-Nr. 2004756) Eine 15-ml-Flasche
10X Färbelösung B: (Art.-Nr. 2004754) Eine 15-ml-Flasche
X-Gal-Lösung: (Art.-Nr. 2004752) Zwei 1,5-ml-Fläschchen
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Chemicon® |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
135.5 °F
flash_point_c
57.5 °C
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| KAA002 | 04053252009907 |