Merck
CS0030
Sigma-Aldrich
Histochemisches Färbungskit für Seneszenzzellen
sufficient for 100 tests
Synonym(e):
Senescent cells IHC kit, cellular β-galactosidase probe
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.32
Verwendung
sufficient for 100 tests
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 kit
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Nachweisverfahren
colorimetric
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Das histochemische Färbungskit für seneszente Zellen enthält alle erforderlichen Reagenzien zur Identifizierung von seneszenten Zellen mit einem Assay, der auf histochemischer Färbung zur Bestimmung der ß-Galactosidase-Aktivität bei pH-Wert 6 beruht. ßß-Galactosidase-Aktivität ist in seneszenten Zellen nachweisbar, nicht aber in ruhenden, unsterblichen oder Tumorzellen.
Das histochemische Färbungskit für seneszente Zellen enthält alle erforderlichen Reagenzien zur Identifizierung von seneszenten Zellen mit einem Assay, der auf histochemischer Färbung zur Bestimmung der β-Galactosidase-Aktivität bei pH-Wert 6 beruht. βß-Galactosidase-Aktivität ist in seneszenten Zellen nachweisbar, nicht aber in ruhenden, unsterblichen oder Tumorzellen. Zelluläre Seneszenz ist ein Verlauf von Ereignissen, bei denen die Zellen von der Stufe der aktiven Teilung dazu übergehen, sich nicht zu teilen. Der Prozess der zellulären Seneszenz steht mit der Alterung in Verbindung. Der Rückgang der Zellteilung ist nahezu irreversibel und vollständig. In Verbindung mit dem Verlust der Teilungsfähigkeit treten Änderungen der Morphologie, Form und physischen Erscheinung der Zellen sowie deren Genexpressionsmuster auf. Am Ende des Prozesses tritt in der Regel der Zelltod auf, obwohl die Zellen lange Zeit lebensfähig bleiben können.
Anwendung
Das histochemische Färbungskit für Seneszenz-Zellen wird für Folgendes verwendet:
  • Seneszenz-assoziierter β-Galactosidase-Assay
  • Prüfen auf Seneszenz in humanen Bauchspeicheldrüsenkrebszellen
  • Stammzellen aus Fettgewebe (ADSC)
  • CBMSC-Zellen
Biochem./physiol. Wirkung
Replikative Seneszenz ist ein Zustand, in dem kein Wachstum stattfindet, und steht in Verbindung mit einem Verlust des Teilungspotenzials, Veränderungen in der Morphologie, Form und physischen Erscheinung der Zelle sowie dem Muster der Genexpression in Zellen.
Rechtliche Hinweise
Hergestellt unter Lizenz gemäß den US-Patenten Nr. 5.491.069 und 5.795.728.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • X-gal solution 4 mL
  • Staining Solution, 10X 15 mL
  • Fixation Buffer 10x 15 mL
  • Reagent B 1.5 mL
  • Reagent C 1.5 mL
  • Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (PBS) 10x 60 mL
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
B van der Loo et al.
Experimental cell research, 241(2), 309-315 (1998-06-25)
A beta-galactosidase activity has recently been used as a histochemical marker of replicative senescence in human fibroblasts and keratinocytes. To establish whether this marker could be used to detect senescence of vascular cells, we have investigated its presence in cultures
G P Dimri et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 92(20), 9363-9367 (1995-09-26)
Normal somatic cells invariably enter a state of irreversibly arrested growth and altered function after a finite number of divisions. This process, termed replicative senescence, is thought to be a tumor-suppressive mechanism and an underlying cause of aging. There is
Mandy Oj Grootaert et al.
Autophagy, 11(11), 2014-2032 (2015-09-24)
Autophagy is triggered in vascular smooth muscle cells (VSMCs) of diseased arterial vessels. However, the role of VSMC autophagy in cardiovascular disease is poorly understood. Therefore, we investigated the effect of defective autophagy on VSMC survival and phenotype and its
Natalja E Fedorovich et al.
Biomaterials, 30(3), 344-353 (2008-10-22)
Photopolymerizable hydrogels, formed by UV-exposure of photosensitive polymers in the presence of photoinitiators, are widely used materials in tissue engineering research employed for cellular entrapment and patterning. During photopolymerization, the entrapped cells are directly exposed to polymer and photoinitiator molecules.
Phuc H Pham et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 53(1), 20-32 (2016-09-03)
As diseases and abnormalities of the heart can interfere with the aquaculture of Atlantic salmon, the heart was investigated as a source of cell lines that could be used to study the cellular basis of these conditions. An Atlantic salmon
Artikel
Zellbasierte Assays für Zellproliferation (BrdU, MTT, WST1), Zellviabilität und Zytotoxizitätsversuche für Anwendungen in der Krebs- und Stammzellforschung und in den Neurowissenschaften.
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.