Fortfahren mit
GSS-1015
GS System, 100 mM L-Methionin-Sulfoximin, Arbeitsbereich 25µM bis 1 mM
The GS System (offered by & a registered trademark of Celltech Biologicals, Inc.) utilizes specific vectors for cell culture transfection.
Synonym(e):
100mM LMSX
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media
General description
Die GS System Produkte wurden mit Reagenzien höchster Qualität und hochreinem H2O entwickelt. Es arbeitet mit spezifischen Vektoren für die Zellkulturtransfektion. Die Spezialmedien bieten Medien und Reagenzien zur Verwendung mit diesem System.
Application
GS System 100 mM L-Methioninsulfoximin, Arbeitsbereich 25μM bis 1mM, wurde verwendet als Komponente in CD-CHO-Medium für Ovarialzellen des chinesischen Hamsters (CHO) zum Resuspendieren von frisch aufgetauten CHO-K1SP-Zellen.[1]
Legal Information
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GSS-101658672CM8439
L-Methionine
SAFC
M8439
L-Methionine
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
400
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GSS-1015-F04053252321887
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Any concern or guidance around freeze/thaw cycles for this product? Is there data available to support guidance?
    1 answer
    1. The recommended storage temperature for this product is -20°C. The freeze/thaw stability of this solution has not been investigated. In general, repeated freezing and thawing should be avoided. To minimize freeze/thaw cycles, this product can be aliquoted in single-use volumes and stored at - 20 deg C.
      Helpful?
  2. Is Product code #GSS-1015 sterile? Ready to use in cell culture applications?
    1 answer
    1. Yes, this product is a sterile, ready-to-use solution.
      Helpful?
  3. Hello. Is this product sterile, and what is the exp for the product?
    1 answer
    1. Yes, this product is sterile. The solution is assigned an expiration date of approximately 1 year from the date of Quality Release. The lot specific expiration date will be listed on the lot-specific Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/gss1015#product-documentation
      Helpful?
  4. What is the solution used to resuspend the powder? is it DMSO? Water? PBS?
    1 answer
    1. The information regarding the composition of product GSS-1015-F is considered proprietary; however we can state that this product does not contain calcium or magnesium.