Fortfahren mit
58672C
GS Supplement 50X
50 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
GSEM-Zusatz, Glutaminsynthetase-Expressionsmedienzusatz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
1000 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.020,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
€ 116,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for research or for further manufacturing use
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
concentration
50 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Das GS System verwendet das Glutaminsynthetase (GS)-Gen als Selektionsmarker für die Expression rekombinanter Proteine in Säugerzellen, insbesondere in NS0- und CHO-Zellen. Das System verfügt nachweislich über erhebliche Vorteile hinsichtlich Geschwindigkeit und Effizienz der Zelllinienentwicklung und hat zu einer hohen Produktivität für Antikörper und andere rekombinante Proteine geführt.
Application
Das Glutamin-Synthetase (GS) System wird zur Expression rekombinanter Proteine aus Säugerzellen verwendet. Glutamin-Synthetase-Gen transfizierte Glutamin-abhängige Zellen können selektiv in einem geeigneten glutaminarmen Medium gewachsen werden.
GS Supplement 50X wurde als Supplement in Nährmedien für GS-N50 Maus-Myelomzellen verwendet.
Packaging
Enthält (mg/l): L-Alanin 450,0, L-Asparagin H2O 4261,0, L-Asparaginsäure 650,0, L-Glutaminsäure 3750,0, L-Prolin 575,0, L-Serin 500,0, Adenosin 350,0, Guanosin 350,0, Cytidin 350,0, Uridin 350,0 und Thymidin 12,0
Preparation Note
Ein ml ergänzt 50 ml Zellkulturmedien.
GS Supplement 50X lichtgeschützt bei -10 bis -40 °C aufbewahren.
Legal Information
GS System is a trademark of Lonza Group Ltd.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G9785I1884H0137
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
concentration
50 ×
concentration
50 ×
concentration
-
concentration
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
description
for research or for further manufacturing use
description
-
description
-
description
-
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)