Fortfahren mit
GREL5
MPAGE®® Gel Releasers
for use with mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Mini Gel Tank
mPAGE® Gel Releasers, 5pk
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105305
NACRES:
NC.01
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
mPAGE®-Gellöser, 5 pro Packung, for use with mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 5 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Gel Caster
General description
Verwenden Sie mPAGE®-Gellöser, um Polyacrylamidgele zu entfernen, die mit der mPAGE®-Gelgießanlage gegossen wurden.
Die mPAGE®-Gelgießanlage bietet eine leckagefreie Lösung für das manuelle Gießen von bis zu 2 Miniproteingelen. Die gegossenen Gele
messen 8 cm x 10 cm, haben eine Geldicke von 1,0 mm, 0,75 mm oder 1,5 mm
und bieten Optionen für 10- oder 15-Well-Platten zur Probenbeladung. Die mPAGE®-Gelgießanlage vereinfacht
das manuelle Gießen von Gelen und verhindert Leckagen
während des Gießvorgangs. Die Gelgießanlage ist als eigenständiges Gerät (GCR2) oder als Gelgießgerät-Kit zum Gießen von Minigelen mit einer Dicke von 0,75 mm, 1,0 mm und 1,5 mm (MGCK-75M, MGCK-10M, MGCK-15M) erhältlich.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GCR2MGCKGCSEAL
compatibility
for use with mPAGE® Gel Caster
compatibility
for use with mPAGE®
  • TurboMix Bis-Tris Gel Casting Kit
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Short Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE®
  • Gel Caster Base.
  • Gel Caster Frame.
  • Gel Caster Sealing Gaskets.
  • Gel Releasers.
  • Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Short Plates
compatibility
for use with
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pack of 2
packaging
pkg of 1 kit (size_0.7mm), pkg of 1 kit (size_1.0 mm), pkg of 1 kit (size_1.5 mm)
packaging
pkg of 5 packs
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Einführung in PAGE. Erfahren Sie mehr über den Hintergrund der SDS-PAGE und das Protokoll für die Auftrennung von Proteinen nach Größe in einem Polyacrylamidgel.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Toronto, ON
    • Reviews 4
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Simple, handy
    They're pieces of plastic that work well for what they do. A bit too sharp to transfer the gel for transfer, but we can use a spatula for that.
    Helpful?