MGCK
mPAGE® Gel Casting Device Kit
for hand casting mini gels with a 0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm thickness, includes plates and combs
Synonym(e):
gel caster, gel casting frame
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass plate
Verpackung
pkg of 1 kit (size_0.7mm)
pkg of 1 kit (size_1.0 mm)
pkg of 1 kit (size_1.5 mm)
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
B × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
Gelgröße
8.3 cm × 10.1 cm
Geldicke
0.75 mm
1.0 mm
1.5 mm
Well-Größe × Volumen
10 well (15 well) × 33 μL (20 μL), size_0.75 mm
10 well (15 well) × 43 μL (26 μL), size_1.0 mm
10 well (15 well) × 62 μL (39 μL), size_1.5 mm
Well-Größe
10 well , using 10-well comb
15 well , using 15-well comb
Allgemeine Beschreibung
Komponenten
- mPAGE® Gel Caster Base (2)
- mPAGE® Gel Caster Frame (2)
- mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets (2)
- mPAGE® Gel Releasers (5)
- mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- mPAGE® Mini Short Plates
Kompatibilität
- TurboMix Bis-Tris Gel Casting Kit
- mPAGE Mini Gel Tank
- mPAGE Mini Wet Transfer System
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Protokolle
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Einführung in PAGE. Erfahren Sie mehr über den Hintergrund der SDS-PAGE und das Protokoll für die Auftrennung von Proteinen nach Größe in einem Polyacrylamidgel.