Fortfahren mit
GF346
Transforming Growth Factor-β1 human
Animal free, >98%, recombinant, expressed in CHO cells, suitable for cell culture
Synonym(e):
TGFb1, TGFbI, TGFB, Transforming Growth Factor-β1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Impurities:
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
TGF-β1,
human, rekombinant, tierfrei,
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
Quality Level
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Die drei Säugetier-Isoformen von TGF-β (TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3) senden über denselben Rezeptor Signale aus und lösen ähnliche biologische Reaktionen aus. Sie sind multifunktionelle Zytokine, die Zellproliferation, -wachstum, -differenzierung und -motilität sowie die Synthese und Ablagerung der extrazellulären Matrix regulieren. Sie sind an verschiedenen physiologischen Abläufen beteiligt, einschließlich Embryogenese, Gewebeumbau und Wundheilung. Sie werden als hauptsächlich latente Komplexe abgesondert, die an der Zelloberfläche und in der extrazellulären Matrix gespeichert werden. Die Freisetzung der biologisch aktiven Isoform von TGF- aus einem latenten Komplex involviert die proteolytische Verarbeitung des Komplexes und/oder das Einbringen von Konformationsänderungen durch Proteine wie Thrombospondin-1. TGF-β1 ist die am häufigsten vorkommende Isoform, die von nahezu allen Zelltypen sezerniert wird. Sie wurde ursprünglich aufgrund ihrer Fähigkeit identifiziert, die phänotypische Umwandlung von Fibroblasten einzuleiten. In jüngster Zeit wurde sie auch mit der Entstehung von Hauttumoren in Verbindung gebracht.
Rekombinantes TGF-β1 ist ein 25,0 kDa schweres Protein, das aus zwei identischen 112-Aminosäurenpolypeptidketten, die durch eine einzelne Disulfidbindung verbunden sind, besteht.
Produktherkunft: CHO-Zellen
Application
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Physical form
Das Produkt wird ohne Zusatzstoffe präsentiert und vor der Gefriertrocknung durch einen 0,2-Mikron-Filter gefiltert.
Preparation Note
Bei -20 °C bis zu 4 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Zentrifugieren Sie das Fläschchen vor dem Öffnen.
In Wasser zu einer Konzentration von 0,1 bis 1,0 mg/ml rekonstituieren. Nicht vortexen. Für eine längere Lagerung wird empfohlen, sie in einem Puffer, der ein Trägerprotein enthält, weiter zu verdünnen und in Arbeitsaliquoten bei -20 °C zu lagern.
Analysis Note
Bestimmt durch die Fähigkeit von TGF-β1’ die Maus-IL-4-abhängige Proliferation der Maus-HT-2-Zellen zu hemmen. Die erwartete ED50 beträgt ≤ 0,05 ng/ml, was einer spezifischen Aktivität von ≥ 2 x 10^7 Einheiten/mg entspricht.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF317GF176GF323
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1 EU/μg)
UniProt accession no.
P01137
UniProt accession no.
P10600
UniProt accession no.
P10600
UniProt accession no.
P01344
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Weili Ge et al.
Molecular medicine reports, 21(1), 478-484 (2020-01-16)
Endothelial to mesenchymal transition (EndMT) has been confirmed to participate in several cardiovascular diseases. In addition, EndMT of circulating endothelial cells (CECs) contributes to the pathology of musculoskeletal injury. However, little is known about the molecular mechanism of CECs undergoing
Ludong Zhang et al.
Artificial cells, nanomedicine, and biotechnology, 48(1), 648-655 (2020-02-20)
Recently, the functions of circular RNAs (circRNAs) on cancer initiation and development arouse wide concern. Herein, we tested the influences of circ-ZNF652 on renal carcinoma cell growth and metastasis. Firstly, clinical renal carcinoma tissues and corresponding normal tissues were collected.
Avijit Dutta et al.
Communications biology, 6(1), 600-600 (2023-06-04)
Excessive inflammation is a postulated cause of severe disease and death in respiratory virus infections. In response to severe influenza virus infection, adoptively transferred naïve hemagglutinin-specific CD4+ T cells from CD4+ TCR-transgenic 6.5 mice drive an IFN-γ-producing Th1 response in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF34604053252979057
Questions
  1. Instructions for resuspending the recombinant TGFb for tissue culture applications
    1 answer
    1. Centrifuge the vial prior to opening, then reconstitute it in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex the mixture. For extended storage, it is recommended to
      further, dilute in a buffer containing a carrier protein and store in working aliquots at -20°C.