Fortfahren mit
GF305
IFN-γ-Protein, human, rekombinant, tierfrei
The Interferon gamma (or IFN-γ protein) is an acid-labile interferon produced by CD4 & CD8 T lymphocytes as well as activated NK cells. Manufactured using all non-animal reagents.
Synonym(e):
IFN, Interferon Gamma, IFNG, IFN Gamma
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Interferon gamma (INF-γ) ist ein säurelabiles Interferon, das von CD4- und CD8-T-Lymphozyten sowie von aktivierten NK-Zellen produziert wird. IFN-γ-Rezeptoren kommen in den meisten Immunzellen vor, die durch Verstärkung der Oberflächenexpression von MHC-Klasse-I-Proteinen auf die IFN-γ-Signalgebung reagieren. Dadurch wird die Präsentation von Antigenen der T-Helferzellen (CD4+-Zellen) gefördert. Die IFN-γ-Signalgebung in antigenpräsentierenden Zellen und antigenerkennenden B- und T-Lymphozyten reguliert die antigenspezifischen Phasen der Immunantwort. Des Weiteren stimuliert IFN-γ eine Reihe von Funktionen lymphoider Zellen, darunter die antimikrobielle und antitumorale Immunantwort von Makrophagen, NK-Zellen und Neutrophilen. Humanes IFN-γ ist speziesspezifisch und nur in Menschen- und Primatenzellen biologisch aktiv. Rekombinantes humanes IFN-γ ist ein 16,7-kDa-Protein, das 143 Aminosäurereste enthält.
Physical form
Rekombinantes, tierfreies humanes IFN-γ wird unter Verwendung von Reagenzien hergestellt, die nicht von Tieren stammen.
Analysis Note
Bioaktivitätsassay: Bestimmt durch seine Fähigkeit, die Apoptose in HeLa-Zellen einzuleiten. Der erwartete ED50-Wert für diese Wirkung beträgt 5,0-10,0 ng/ml.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
IF005IF002SRP3058
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P01579
UniProt accession no.
P01579, P01580
UniProt accession no.
P01579
UniProt accession no.
P01579
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
impurities
<0.1 ng/μg endotoxin (of IFN-gamma; 1EU/μg)
impurities
<0.1 ng/μg endotoxin (of IFN-gamma; 1EU/μg)
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
NCBI accession no.
NM_000619.2
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NM_000619.2
NCBI accession no.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Hong-Lin Luo et al.
Cancer cell international, 21(1), 422-422 (2021-08-12)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) promotes migration, invasion, and metastasis of hepatocellular carcinoma (HCC) cells. The molecular mechanisms behind EMT and metastasis in HCC remain unclear. Microarray analysis was used to identify lncRNAs expression during polarization of U937 macrophages from M2 to
Rojo A Ratsimandresy et al.
Nature communications, 8, 15556-15556 (2017-06-06)
Inflammasomes are protein platforms linking recognition of microbe, pathogen-associated and damage-associated molecular patterns by cytosolic sensory proteins to caspase-1 activation. Caspase-1 promotes pyroptotic cell death and the maturation and secretion of interleukin (IL)-1β and IL-18, which trigger inflammatory responses to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF30504053252691461