Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 369,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>97% (SDS-PAGE and HPLC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
Dkk1-Protein (Dickkopf related protein 1) ist das Gründungsmitglied der Dickkopf-Proteinfamilie, zu der Dkk1, 2, 3, 4 und ein verwandtes Protein, Soggy, zählen. In nachfolgenden Studien wurde gezeigt, dass DKK-1 und DKK-4 eine wichtige regulatorische Rolle im Wnt/β-Catenin-Signalweg spielen, da sie hemmende Komplexe mit den essenziellen Komponenten des Wnt/β-Catenin-Signalwegsystems, den LDL-Rezeptor-verwandten Proteinen 5 und 6 (LRP5 und LRP6), bilden. LPR5 und LPR6 sind Single-Pass-Transmembranproteine, die als Co-Rezeptor für Wnt-Liganden, die an der Wnt/β-Catenin-Signalkaskade beteiligt sind, dienen. Es wird vermutet, dass DKK-1 durch die Hemmung des Wnt/β-Catenin-Signalwegs, der für die Etablierung posteriorer Strukturen bei Wirbeltieren essenziell ist, die Entwicklung anteriorer Strukturen ermöglicht. Diese Ansicht wird durch den Befund unterstützt, dass bei Mäusen mit mangelnder DKK-1-Expression kein Kopf ausgebildet wird und sie während der Embryogenese sterben. Rekombinantes humanes DKK-1, das in humanen 293-Zellen exprimiert wird, ist ein Glykoprotein von 35–40 kDa mit 235 Aminosäureresten.
Produktherkunft: HEK293-Zellen
Application
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Stammzellenforschung
Biochem/physiol Actions
Kreuzreaktivität
Keine
Keine
Physical form
Das Produkt wird vor der Lyophilisierung durch einen 0,2-µm-Filter filtriert.
Preparation Note
Kann bei -20 °C bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum aufbewahrt werden.
Analysis Note
Bioaktivitäts-Assay: Bestimmt durch seine Fähigkeit, die Proliferation von HCT116-Kolorektalkarzinomzellen zu hemmen. Mit einer DKK-1-Konzentration von 200 ng/ml wurde eine Wachstumshemmung von etwa 40 % erzielt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay >97% (SDS-PAGE and HPLC) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE and HPLC) |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice |
| impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities ≤1.0 EU/μg protein Endotoxin | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Verwandter Inhalt
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Rachel Eyre et al.
Nature communications, 10(1), 5016-5016 (2019-11-05)
Dissemination of tumour cells to the bone marrow is an early event in breast cancer, however cells may lie dormant for many years before bone metastases develop. Treatment for bone metastases is not curative, therefore new adjuvant therapies which prevent
Hua Yu et al.
Cell death and differentiation, 27(11), 3021-3036 (2020-05-20)
The lysyl oxidase (LOX) family is closely related to the progression of glioma. To ensure the clinical significance of LOX family in glioma, The Cancer Genome Atlas (TCGA) database was mined and the analysis indicated that higher LOXL1 expression was
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| GF170 | 04053252691355 |