Fortfahren mit
GF168
BMP-6-Protein, human, rekombinant
The Bone Morphogenetic Protein 6 also known as Vgr-1 protein, is one of at least 15 structurally & functionally related BMPs which are members of the TGF-β superfamily.
Synonym(e):
Bone Morphogenetic Protein 6, BMP6, VRR-1, VG-1-related protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 362,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
€ 362,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Das knochenmorphogenetische Protein 6 (BMP-6), auch als VGR-1 bezeichnet, ist eines von mindestens 15 strukturell und funktional verwandten BMPs, die Teil der TGFβ-Superfamilie (Transforming Growth Factor β) sind. Mitglieder der TGFβ-Familie sind wichtige Modulatoren für die Zellproliferation, Differenzierung, Matrixsynthese und Apoptose. Wie ihr Name schon andeutet, initiieren, fördern und regulieren BMPs die Entwicklung, das Wachstum und die Remodellierung von Knochen und Knorpeln. Zusätzlich zu dieser Rolle sind BMPs auch an der pränatalen Entwicklung und dem postnatalen Wachstum, der Remodellierung und der Erhaltung einer Vielzahl anderer Gewebe und Organe beteiligt. Zunehmende Evidenz deutet darauf hin, dass die BMP-Smad-Signalgebung eine tumorunterdrückende Aktivität aufweist und dass BMPs das Tumorwachstum hemmen können. BMP-6 wird in Brustkrebszelllinien abnormal exprimiert; seine Funktion hinsichtlich der Förderung der Brustkrebsentwicklung ist jedoch nicht bekannt. Rekombinantes humanes BMP-6 ist ein homodimeres 26,2-kDa-Glykoprotein, das aus zwei 117-Aminosäure-Untereinheiten besteht, was den Aminosäureresten 397-513 der gesamten Länge des BMP-6-Vorläufers entspricht.
Produktherkunft: HEK293-Zellen
Application
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Biochem/physiol Actions
Kreuzreaktivität
Keine
Physical form
Das Produkt wird vor der Lyophilisierung durch einen 0,2-µm-Filter filtriert.
Preparation Note
Kann bei -20 °C bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum aufbewahrt werden.
Analysis Note
Bioaktivitätsassay: Bestimmt durch seine Fähigkeit, die Produktion von alkalischer Phosphatase durch ATDC-5-Zellen zu induzieren. Der erwartete ED50-Wert für diese Wirkung beträgt 0,03-0,06 μg/ml.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF302SRP3017GF167
description
The Bone Morphogenetic Protein 6 also known as Vgr-1 protein, is one of at least 15 structurally & functionally related BMPs which are members of the TGF-β superfamily.
description
Bone morphogenetic protein 4 (BMP4) is a TGFβ superfamily lig& that is widely expressed from early embryogenesis through adulthood. The Recombinant animal free human BMP-4 protein is manufactured using all non-animal reagents.
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
description
The Bone morphogenetic protein 4 (or BMP-4 protein) is a TGFβ superfamily ligand that is widely expressed from early embryogenesis through adulthood.
assay
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
assay
>97% (SDS-PAGE and HPLC)
UniProt accession no.
P22004
UniProt accession no.
P12644
UniProt accession no.
P22004
UniProt accession no.
P12644
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How to reconstitute the BMP-6, Human Recombinant GF168?
    1 answer
    1. This product may be reconstituted in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL, do not vortex. For long-term storage, we recommend that the stock solution be further diluted in a buffer containing 0.1% BSA or a similar carrier protein. Store in working aliquots at -20°C to -80°C, and avoid repeated freeze/thaw cycles.