Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
80-100 ng/μL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of Wnt5a)
input
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Wnt-Liganden binden an Zelloberflächen-Co-Rezeptoren, die aus einem Frizzled-Protein und einem Lipoproteinrezeptor-verwandten Protein bestehen (5/6). Wnt5a gehört zur nicht kanonischen Klasse von Wnt-Proteinen, die nicht von den β-Catenin-Signalwegen abhängig sind bzw. diese hemmen. Bei Bindung an seinen Rezeptor löst Wnt5a eine intrazelluläre Ca-Freisetzung aus, wodurch PKC und CaMK11 aktiviert werden, die wiederum die MAPkinase-Kinase TAK1 und die Nemo-like-Kinase (NLK) aktivieren. NLK phosphoryliert den Proteinkomplex Lef1/TCF, wodurch die Bildung des DNA-Komplexes β-Catenin-Lef1/TCF gehemmt wird. Im Gegensatz dazu stabilisiert die Wnt3a-Signalisierung β-Catenin, wodurch die Bildung des DNA-Komplexes β-Catenin-Lef1/TCF verstärkt wird.
Die Wnt-Signalisierung wurde mit der Regulierung der Differenzierung von Stammzellen in Zusammenhang gebracht. Darüber hinaus spielen Wnts nachweislich eine putative Rolle bei der Regulierung von adulten Stammzellen. Kürzlich wurde nachgewiesen, dass mit einer Injektion von embryonalen Stammzellen ins Herz Herzfehler korrigiert werden können. Dies erfolgt durch die Sekretion von Faktoren aus Stammzellen, die Gendefekte in Nachbarzellen korrigieren. Wnt5a, ein kurzzeitig von den Stammzellen sezernierter Faktor, ist nachweislich für diesen Prozess von entscheidender Bedeutung (Fraidenraich und Benzra, 2006).
Application
• Dieses Protein sollte bei Verwendung, wenn möglich, ohne Vorfilterung direkt in der benötigten Verdünnung auf die Zellen dosiert werden.
• Die Toxizität des Chaps im Speicherpuffer sollte vor Verwendung des Wnt5a-Proteins empirisch an der Zelllinie getestet werden.
• Wir empfehlen in der Regel eine Wnt5a-Mindestverdünnung von 1:1000 für Säugetierzellen, wodurch eine Chaps-Endkonzentration entsteht, die für die Zellen nicht toxisch ist.
• Bei einer Dosierung auf den Zellen über mehrere Tage/Wochen wird empfohlen, täglich neues Wnt5a-haltiges Medium aufzufüllen, anstatt täglich erneut Wnt5a in das bestehende Medium zu dosieren, da sich eine Chaps-Ansammlung negativ auf die Zellviabilität auswirkt.
Packaging
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| concentration 80-100 ng/μL | concentration - | concentration - | concentration - |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| impurities <0.1 ng/μg Endotoxin (of Wnt5a) | impurities <0.1 ng/μg endotoxin (1EU/μg) | impurities <0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg) | impurities <0.1 EU/μg endotoxin, tested |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
Artikel
Role of growth factors in stem cell differentiation and various growth factors for your research at sigmaaldrich.com
Verwandter Inhalt
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| GF146 | 04053252514555 |