Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
mouse
Quality Segment
mol wt
Mw 38.0-41.0 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.1 ng/μg endotoxin (1EU/μg)
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
Gene Information
mouse ... WNT3A(22416)
General description
Die Wnt-3a-Signalisierung wurde mit der Regulierung der Differenzierung von Stammzellen in Zusammenhang gebracht. Wnt-Proteine binden an Rezeptoren der Frizzled-Familie in Verbindung mit einem Korezeptor der Low-Density-Lipoprotein-Rezeptor-verwandten Proteinfamilie (LRP-5 oder -6) oder der Ryk-atypischen Rezeptortyrosinkinase. Wnt-Proteine regulieren während der Embryogenese nachweislich die Interaktion von Zelle zu Zelle, insbesondere die Mesodermdifferenzierung und Osteogenese. Darüber hinaus spielen Wnt-Proteine mit großer Wahrscheinlichkeit eine Rolle bei der Regulierung von adulten Stammzellen.
Application
Stammzellenforschung
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description The recombinant murine Wnt-3a protein is a monomeric glycoprotein containing 328 amino acid residues. | description The Wnt5a protein is a 352 amino acid protein containing 23 conserved cysteines & contains a cysteine modified by palmitate which is essential for receptor binding & biological activity. | description - | description The Interferon-gamma protein (or IFN-gamma protein) is a regulatory protein produced by activated NK cells & CD4+TCRalpha/beta+, CD8+TCRalpha/beta+ & TCRgamma/delta+ T cells. |
| biological source mouse | biological source - | biological source - | biological source mouse |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| mol wt Mw 38.0-41.0 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| Gene Information mouse ... WNT3A(22416) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?