Fortfahren mit
FC010
Human Fibronectin
from human plasma, liquid, 1 mg/mL, purified protein, suitable for cell culture
Synonym(e):
Fibronektin-Protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
(liquid: 1MG, 5MG, 10MG pack size
lyophilized: 100 MG pack size)
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1 mg/mL
Mol wt:
220 kDa
Assay:
~95% (SDS-PAGE)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Humanplasma Fibronectin-aufgereinigtes Protein, from human plasma, liquid, 1 mg/mL (100 MG pack size is lyophilized), purified protein, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Level
assay
~95% (SDS-PAGE)
form
(liquid: 1MG, 5MG, 10MG pack size
lyophilized: 100 MG pack size)
mol wt
220 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
2—10 μg/cm2
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
, Peptide Source: Laminin
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
Fibronektine (FN) sind adhäsive Glykoproteine mit hohem Molekulargewicht der extrazellulären Matrix (EZM) und von Körperflüssigkeiten. Es handelt sich um einen Dimer, der aus zwei Untereinheiten besteht, die durch zwei Disulfidverbindungen verbunden sind. Jedes Monomer von FN besteht aus drei Typen von sich wiederholenden Einheiten: 12 FN-Wiederholungen von Typ I (jeweils ca. 40 Aminosäuren), zwei Typ-II-Wiederholungen (ca. 60 Aminosäuren) und 15–17 Typ-III-Wiederholungen (ca. 90 Aminosäuren). Diese sich wiederholenden Einheiten tragen zur strukturellen und funktionellen Vielfalt von Fibronektin-Molekülen bei.
Application
Humanes Fibronectin (HFN) ist als Bindungsfaktor bei der In-vitro-Zellpropagation nützlich, wenn es zur Beschichtung von Zellkulturoberflächen, einschließlich Kunststoffartikeln, Laborgläsern und Mikroträger-Beads verwendet wird.[1]
Biochem/physiol Actions
Fibronektin spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung diverser Zellinteraktionen und ist an verschiedenen Prozessen beteiligt, darunter Zelladhäsion, Etablierung und Erhaltung der Zellmorphologie, Zellmigration, -wachstum und -differenzierung. Es interagiert mit mehreren extrazellulären Matrix (EZM)- und Zelloberflächenproteinen wie Kollagen, Heparin, Fibrin und spezifischen Zellmembranrezeptoren. Fibronektin kann auch als Ligand für mehrere Integrine dienen, einschließlich des bekannten Fibronektin-Rezeptors alpha5-beta1, der an die Arginylglycylaspartinsäure (RGD)-Sequenz im Bereich der Wiederholung III-10 von Fibronektin bindet. Dieses umfangreiche Netz von Wechselwirkungen unterstreicht die Bedeutung von Fibronektin für die Regulierung des Zellverhaltens und die Vermittlung der Gewebefunktion.
Physical form
Flüssigkeit in 50 mM Tris-gepufferter Kochsalzlösung (TBS), pH 7,5, ohne Konservierungsstoffe. Lyophilisiert aus 50 mM Tris-gepufferter Kochsalzlösung (TBS), pH 7,5, ohne Konservierungsmittel (Packungsgröße 100 MG). Das gesamte Fläschchen mit fhFN mit einer sterilen, ausgewogenen Salzlösung bei 37 °C auf 1 mg/ml rekonstituieren.
Preparation Note
Bei 2-8°C bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Nicht einfrieren.
Analysis Note
Unter reduzierten Bedingungen ist ein 220 kDa Doppelband vorhanden. hFN wird durch Affinitätschromatographie auf Gelatine-Agarose, gefolgt von Chromatographie auf Heparin-Agarose, aufgereinigt. Das Spenderplasma wurde auf HIV, HTLV, Hepatitis B und C getestet und als negativ befunden.
Other Notes
Empfohlenes Verfahren zum Beschichten von Zellkulturzubehör
1. Bestimmen Sie die Menge an HFN, die zum Beschichten von Kulturgefäßen erforderlich ist, indem Sie die Gesamtoberfläche (cm2) mit der gewünschten Konzentration (μ g/ml) von HFN multiplizieren. Die empfohlene Menge beträgt 2–10 μg/cm2.
2. Die Oberfläche jedes zu beschichtenden Kulturgefäßes mit der Mindestmenge an ausgeglichener steriler Kochsalzlösung (serum- und proteinfrei) befeuchten, die erforderlich ist, um die gesamte Fläche abzudecken.
3. Ggf. die angemessene CO2-Atmosphäre einführen.
4. Jedem Kulturgefäß die berechnete Menge an HFN hinzufügen.
5. HFN 5-20 Minuten lang an der Oberfläche des Gefäßes adsorbieren lassen.
6. Die restliche ausgeglichene Kochsalzlösung vor dem Fortfahren mit Standard-Zellkulturverfahren entfernen.
Das Produkt wird während der Produktion mit einem 0,1-Mikron-Filter filtriert. Es wird empfohlen, das Produkt vor der Verwendung/nach der Rekonstitution erneut zu filtrieren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F1056F1903F0895
biological source
human
biological source
human plasma
biological source
human
biological source
human plasma
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
~95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
concentration
1 mg/mL
concentration
-
concentration
1 mg/mL
concentration
0.1% (Solution)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
(liquid: 1MG, 5MG, 10MG pack size
lyophilized: 100 MG pack size)
form
lyophilized powder
form
lyophilized
form
liquid
Still not finding the right product?
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Fibronectin auf die gewünschte Konzentration verdünnen. Die optimalen Anhaftungsbedingungen sind vom Zelltyp und der Anwendung abhängig. Die typische Beschichtungskonzentration beträgt 1–5 ug/cm2. Protokoll, Produkte und häufig gestellte Fragen zur Fibronectin-Beschichtung.
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Alle Protokolle anzeigen
Artikel
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Sandrine B Lavenus et al.
The Journal of biological chemistry, 295(19), 6700-6709 (2020-04-03)
Tumor cells can spread to distant sites through their ability to switch between mesenchymal and amoeboid (bleb-based) migration. Because of this difference, inhibitors of metastasis must account for each migration mode. However, the role of vimentin in amoeboid migration has
Alternative splicing of the angiogenesis associated extra-domain B of fibronectin regulates the accessibility of the B-C loop of the type III repeat 8
Elisa Ventura, et al.
PLoS ONE, 5(2), e9145-e9145 (2010)
Aleksander A Rebane et al.
FEBS letters, 594(7), 1132-1144 (2019-12-14)
Golgins are an abundant class of peripheral membrane proteins of the Golgi. These very long (50-400 nm) rod-like proteins initially capture cognate transport vesicles, thus enabling subsequent SNARE-mediated membrane fusion. Here, we explore the hypothesis that in addition to serving as
Global Trade Item Number
SKUGTIN
FC010-10MG04053252732744
FC010-100MG04053252474866
FC010-1MG04053252470028
FC010-5MG04053252331183
Questions
  1. What are other close alternatives for cell culture applications?
    What are other close alternatives for cell culture applications?
    1 answer
    1. A number of options for fibronectin derived from human plasma are available for cell culture applications. Please refer to our pre-faceted product table for Attachment Factors:
      https://www.sigmaaldrich.com/products/cell-culture-and-analysis/cell-culture-supplements-and-reagents/attachment-factors?facets=facet_biological_source%3Ahuman&term=fibronectin