Fortfahren mit
EZRMGH
Rat/Mouse Growth Hormone ELISA Kit
measures and quantifies GH levels in 10 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Rat/Mouse Growth Hormone ELISA
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Growth hormone, Somatotrophin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Input:
sample type serum
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
Assay range:
accuracy: 96-101%, linearity: 97-118%, sensitivity: 0.07 ng/mL
(10 μl sample size), standard curve range: 0.07-50 ng/mL
Species reactivity:
rat, mouse
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
wet ice
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ratten-/Maus-Wachstumshormon ELISA, This Rat/Mouse Growth Hormone ELISA is used to measure & quantify Growth Hormone levels in Metabolism & Endocrine & Cell Signaling research.
Quality Segment
species reactivity
rat, mouse
packaging
kit of 1 × 96 wells
parameter
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 96-101%, linearity: 97-118%, sensitivity: 0.07 ng/mL
(10 μl sample size), standard curve range: 0.07-50 ng/mL
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
UniProt accession no.
application(s)
research use
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Wachstumshormon (GH) ist ein Hypophysenhormon mit einem Molekulargewicht von 23 kDa. GH der Ratte ist in seiner Proteinsequenz zu ca. 97 % mit GH der Maus und zu 65 % mit humanem GH homolog. Das Hauptziel der Wirkung des Wachstumshormons ist das zentrale Nervensystem. In Tiermodellen übt dieses Hormon neuroprotektive Wirkung gegen neurodegenerative Stimuli aus und verhindert Nervenverlust bei hypoxisch-ischämischer Schädigung. Deshalb beeinträchtigt ein verringerter Spiegel des Wachstumshormons im Alter die Hirnfunktion und führt zu Störungen des Gedächtnisses und der kognitiven Fähigkeiten. Dieses Ratten-/Maus-Wachstumshormon-ELISA wird zur Messung und Quantifizierung des Wachstumshormonspiegels in der Metabolismus-, Endokrin- und Zellsignalforschung verwendet.
Application
Dieses Ratten-/Maus-Wachstumshormon-ELISA wurde zur Messung oder Quantifizierung des Wachstumshormonspiegels in Mäuseblutproben, Xenotransplantatmodellen und Plasmaproben verwendet.
Other Notes
Bei Raumtemperatur 3,5 Stunden, 10 μl Serum-, Plasma- oder Gewebekulturmedium
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EZHGIPEZRMIEZGRA
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
human
assay range
accuracy: 96-101%, sensitivity: 0.07 ng/mL
(10 μl sample size), linearity: 97-118%, standard curve range: 0.07-50 ng/mL
assay range
accuracy: 86.7%, linearity: 99.9%, sensitivity: 8.2 pg/mL, standard curve range: 8.2-2000 pg/mL
assay range
accuracy: 83-102%, linearity: 79-133%, sensitivity: 0.2 ng/mL, standard curve range: 0.2-10 ng/mL
assay range
-
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
input
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
input
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
input
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
detection method
colorimetric (450nm/590nm)
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Questions
  1. With regard to what is loaded into each well (10 ul sample or standard plus 90 ul assay buffer) does the standard concentration (e.g 50 ng/ml) refer to the concentration of the 10 ul, or of the final 100 ul in the well? Thank you.
    1 answer
    1. The concentration refers to the 10 µL loaded and is the concentration to be entered for the standard concentration in the analysis software. Refer to protocol page 7, Rat/Mouse Growth Hormone Standard Preparation, for the standard curve values.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. London
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    it works. Robust kit.
    It works. Robust kit, robust controls. Little sample needed.
    Helpful?