Fortfahren mit
ECM512
QCM Chemotaxis-Zellmigrationsassay, 96-Well (5 µm), fluorimetrisch
The QCM 5 um 96-well Migration Assay utilizes a 5 um pore size, which is appropriate for studying monocyte/macrophage migration.
Synonym(e):
5 μm pore migration invasion assay, monocyte macrophage migration assay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Forschungskategorie
Zellstruktur
Packaging
96 Wells
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ECM509ECM508ECM510
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"The successful, reliable culture of epithelial cells is critical for many areas of research, including dermatology, respiratory research, and cancer research. Because the breakdown of control mechanisms in epithelial cells is a frequent contributor to cancer progression and metastasis, epithelial cell culture is particularly important for cancer research. EpiGRO™ media formulations are optimized to provide better viability, proliferation rates, morphology and culture stability than other commercially available options. The media are provided in unique, light-blocking, temperature-monitored packaging to ensure stability and protect the media from damage by light, contamination, and excessive heat. The media do not require or contain any antimicrobials or phenol red. These components can cause cell stress and influence experimental results by masking the true performance or health of the cell culture. Phenol red acts like an estrogen and may stimulate growth independently of experimental variables. "
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Shrinidh Joshi et al.
Journal of cellular physiology, 234(11), 20420-20431 (2019-04-17)
CD34+ hematopoietic stem/progenitor cells (HSPCs) are vasculogenic and hypoxia is a strong stimulus for the vasoreparative functions of these cells. Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2)/angiotensin-(1-7)/Mas receptor (MasR) pathway stimulates vasoprotective functions of CD34+ cells. This study tested if ACE2 and MasR
Iryna A Falkenstein et al.
Current eye research, 33(7), 599-609 (2008-07-05)
To investigate the intraocular properties and toxicity of IMS2186, a small molecule developed as an anti-choroidal neovascularization (anti-CNV) drug. Cellular toxicity and mechanism of action was tested on cell lines in vitro. Intraocular studies used rabbits for drug dissolution as
Karen S Aboody et al.
Science translational medicine, 5(184), 184ra59-184ra59 (2013-05-10)
High-grade gliomas are extremely difficult to treat because they are invasive and therefore not curable by surgical resection; the toxicity of current chemo- and radiation therapies limits the doses that can be used. Neural stem cells (NSCs) have inherent tumor-tropic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ECM51204053252278402
Questions
  1. In a 5μm pore cell migration assay, what is the exact time it takes for the upper and lower well solutions to fully mix and reach equal concentration? The commonly cited ~12 hours, but I need the precise data.
    1 answer
    1. The time it takes to reach equilibrium depends on the specific solutions used in the upper and lower well. This must be determined empirically by the end-user.