The production was carried out using a modified method as described in the reference: Timpl, R., et al., J. Biol. Chem. 254:9933-9937 (1979). The nidogen content is not tested, but the product is provided at > 95% purity with primarily 3 chains expressed as two major bands at 200 and 400kD, indicating that the presence of nidogen is likely minuscule, if present at all.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Laminin, Maus, aufgereinigt, Laminins are the major noncollagenous constituent of basement membranes. This purified mouse laminin was isolated from Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mouse sarcoma, a mouse tumor that produces large amounts of basement membranes.
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Frei von Konservierungsstoffen.
Preparation Note
Herstellung: Hergestellt aus Engelbreth-Holm-Swarm {EHS}-Sarkom gemäß dem Verfahren nach Templ et al 1979 {http://www.jbc.org/cgi/reprint/254/19/9933.pdf} Tumorhomogenate werden kurzzeitig NaCl-Extraktionen und Zentrifugationen ausgesetzt. Laminin lag in der 0,5-M-NaCl-Fraktion vor. Nach anschließenden Salzgradienten und weiteren Zentrifugationsschritten wurde das Laminin gegen 2-M-Harnstoff dialysiert und über eine Säule mit DEAE geführt, gefolgt von Molekularsiebchromatografie und Konzentration durch Ultrafiltration.
Produkt muss zur Vermeidung von vorzeitigem Gelieren vorsichtig bei 2 – 8 °C aufgetaut werden und darf nicht wieder eingefroren werden. Wenn aufgetaut, kann das Material bei 2 – 8 °C bis zu 3 Monate aufbewahrt werden.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse (Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma) | biological source mouse (High Concentration) | biological source mouse |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell attachment: suitable, cell differentiation: suitable | technique(s) ELISA: suitable, electron microscopy: suitable, immunoblotting: 0.03-0.06 μg/mL using Laminin from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: 20-40 μg/mL using pronase-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections. |
| concentration 1 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration ~1.0 mg/mL |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form liquid | form solution | form liquid | form buffered aqueous solution |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Protokolle
Die Beschichtung von Oberflächen mit Laminin für die Zellkultivierung erfordert besondere Bedingungen, damit optimale Ergebnisse erzielt werden. Enthalten sind Protokolle für die Beschichtung von Deckgläsern für die Kultur von Neurosphären und für die allgemeine Zellkultur.
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Artikel
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CC095-5MG-M | 04053252745027 |
| CC095-1MG-M | 04053252626951 |
-
The CoA for this product indicates that it is "Purified as laminin-nidogen complex from EHS sarcoma according to the method of Timpl, et al. (1,2)." The inquiry is whether this is a laminin product or a laminin-nidogen complex.