Merck
11243217001
Roche
Laminin
from mouse Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma
Synonym(e):
Laminin aus Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma)
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; sterile-filtered
Assay
≥90% (SDS-PAGE)
Form
solution
Mol-Gew.
900 kDa
Verpackung
pkg of 1 mg (2 ml)
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
mouse ... Lamb2(16779)
Allgemeine Beschreibung
Laminin wird als Laminin-Nidogen-Komplex aus dem Engelbreth-Holm-Schwarm (EHS)-Sarkom der Maus aufgereinigt. Laminin ist ein Heterotrimer aus α-, β- und γ-Kettenuntereinheiten. Es ist ein Glycoprotein, das für das strukturelle Gerüst von Basalmembranen benötigt wird.[1] Laminin unterstützt das Wachstum und die Differenzierung vieler Zelltypen, darunter Epithel-, Endothel-, Nerven-, Muskel- und Leberzellen.
Biologische Aktivität: Auf Förderung der Haftung von HT-1080-Zellen getestet.
Artenspezifität: Auf den meisten Säugerzellen aktiv.
Anwendung
Laminin fördert nachweislich die Adhäsion und das Wachstum einer Vielzahl von Zellen; es wird für die Beschichtung von Kulturschalen verwendet.[2][3] Es wird auch für Zelladhäsions-Assays eingesetzt.[4] Es wird zur Verwendung als Trägerschicht (Substratum) in der Zellkultur empfohlen (1-2 μg/cm2). Die optimale Konzentration hängt vom Zelltyp und auch von der Anwendung oder den Forschungszielen ab.
Laminin unterstützt das Wachstum und die Differenzierung vieler Zelltypen, darunter Epithel-, Endothel-, Nerven-, Muskel- und Leberzellen. Es wird zur Verwendung als Trägerschicht (Substratum) in der Zellkultur empfohlen (1-2 μg/cm2). Die optimale Konzentration hängt vom Zelltyp und auch von der Anwendung oder den Forschungszielen ab.
Qualität
Reinheit: ≥90 % (SDS-PAGE) (als Laminin-Nidogen-Komplex, 1:1)
Sequenz
Maus-Laminin besteht aus drei Polypeptidketten (A: 400 kD, B1: 230 kD und B2: 220 kD), durch Disulfidbrücken verbunden und glycosyliert.
Physikalische Form
Lösung, 0,5 mg/ml Laminin in 0,15 M NaCl, 2 mM EDTA, 0,05 M Tris-HCl, pH 7,4, steril
Lösung, filtriert durch eine Membran mit 0,2 ?m Porengröße
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 2 bis 5 μg/cm2
2 bis 5μg/cm2 für die Beschichtung von Zellkulturgefäßen
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): 2 bis 8 °C
Die unverdünnte Lösung ist bei 2 bis 8 °C mindestens 3 Monate lang haltbar.
Die Lösung sollte vorsichtig bei 2 bis 8 °C oder auf Eis aufgetaut werden.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Julie V Harness et al.
PloS one, 6(1), e14499-e14499 (2011-01-21)
As human embryonic stem cell (hESC) lines can be derived via multiple means, it is important to determine particular characteristics of individual lines that may dictate the applications to which they are best suited. The objective of this work was
Anindita Dutta et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 3(3), 288-302 (2010-03-13)
The interaction of cells with adhesion proteins in the extracellular matrix (ECM) provides signals which affect the morphology, motility, gene expression and survival of adherent cells. In the present communication we cultured K562 cells in presence of fibronectin to study
H Colognato et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 218(2), 213-234 (2000-06-08)
The laminins are a family of glycoproteins that provide an integral part of the structural scaffolding of basement membranes in almost every animal tissue. Each laminin is a heterotrimer assembled from alpha, beta, and gamma chain subunits, secreted and incorporated
Elias Theodorou et al.
Genes & development, 23(5), 575-588 (2009-03-10)
Neuronal differentiation is a complex process that involves a plethora of regulatory steps. To identify transcription factors that influence neuronal differentiation we developed a high throughput screen using embryonic stem (ES) cells. Seven-hundred human transcription factor clones were stably introduced
John P Snow et al.
Neurobiology of disease, 141, 104881-104881 (2020-04-30)
Alternating hemiplegia of childhood (AHC) is a rare neurodevelopmental disease caused by heterozygous de novo missense mutations in the ATP1A3 gene that encodes the neuronal specific α3 subunit of the Na,K-ATPase (NKA) pump. Mechanisms underlying patient episodes including environmental triggers
Artikel
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Protokolle
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.
Die Beschichtung von Oberflächen mit Laminin für die Zellkultivierung erfordert besondere Bedingungen, damit optimale Ergebnisse erzielt werden. Enthalten sind Protokolle für die Beschichtung von Deckgläsern für die Kultur von Neurosphären und für die allgemeine Zellkultur.