Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 295,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
€ 295,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
Auto2D®
General description
PAGE Chip is a Pre-cast gel for SDS-PAGE (2nd dimension). PAGE Chip 12.5% is used for second-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device. This covers 10kDa or higher molecular weight range with focused separation on 40kDa and lower molecular weight.
Application
- Differential proteomic analysis
- Post-translational modification
- Protein Isoforms
- Western Blotting
Legal Information
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| product line Auto2D® | product line Auto2D® | product line Auto2D® | product line Auto2D® |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)