Fortfahren mit
BM-12100
Auto2D® PAGE Chip 10.0%
precast gel, for second-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device
Synonym(e):
2D Electrophoresis, 2DE, PAGE Chip, PAGE gel, SDS-PAGE, precast gel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
€ 295,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Auto2D®
General description
PAGE Chip is a Pre-cast gel for SDS-PAGE (2nd dimension). PAGE Chip 10.0% is used for second-dimension separations on the Auto2D® 2-D Electrophoresis Device. This covers 20kDa or higher molecular weight range with comprehensive balanced separation.
Application
  • Differential proteomic analysis
  • Post-translational modification
  • Protein Isoforms
  • Western Blotting
Legal Information
Auto2D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BM-12125BM-12075BM-12065
product line
Auto2D®
product line
Auto2D®
product line
Auto2D®
product line
Auto2D®
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
The Auto2D® Automated 2-D Gel Electrophoresis Device video and detailed protocol provide reliable methods to prepare your samples and operate the Auto2D® Device.
Artikel
Durch das Auto2D® 2-D-Elektrophoresystem werden schwierige 2-D-Elektrophoreseverfahren auf schnelle, einfache und reproduzierbare Weise automatisiert. Lokalisieren Sie mit dem Auto2D®-System schwer auffindbare Proteine in weniger als zwei Stunden bei hoher Reproduzierbarkeit.
The Auto2D® 2-DE system automates difficult 2D gel electrophoresis methods for highly reproducible protein analysis in under 2 hours.
Verwandter Inhalt
Auto2D® 2-D Gel Electrophoresis Device frequently asked questions for 2-D PAGE and additional 2DE protein separation workflow needs.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BM-1210004065266916263