Fortfahren mit
APT423
CaspaTag Caspase-3,7-In-Situ-Assaykit, Fluorescein
The CaspaTag Caspase-3/7 In Situ Assay Kit, Fluorescein for Flow Cytometry is a fluorescent-based assay for detection of active caspase-3 or caspase-7 in cells undergoing apoptosis.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
CaspaTag, Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... CASP3(836)
General description
Die Apoptose ist eine evolutionär erhaltene Form des Zelltods, der im Anschluss an einem speziellen zellulären Prozess erfolgt. Zentralen Bestandteil dieses Prozesses bildet eine Kaskade aus proteolytischen Enzymen, sogenannten Caspasen. Diese Enzyme sind an einer Reihe von Reaktionen beteiligt, die in Reaktion auf pro-apoptotische Signale ausgelöst werden und zur Spaltung von Proteinsubstraten und zum anschließenden Zerfall der Zelle führen.1
Caspasen wurden in vielen unterschiedlichen Organismen – von C. elegans bis hin zum Menschen – identifiziert. Säugetier-Caspasen spielen unterschiedliche Rollen bei der Apoptose und bei Entzündungen. Bei der Apoptose sind Caspasen für die proteolytische Spaltung zuständig, die zum Zerfall der Zelle führt (Effektor-Caspasen) und an vorgeschalteten regulatorischen Ereignissen beteiligt (Initiator-Caspasen). Aktive Caspasen bestehen aus zwei großen und zwei kleinen Untereinheiten, die zwei Heterodimere bilden, die sich zu einem Tetramer verbinden.2–4 Wie auch andere Proteasen werden Caspasen entweder autokatalytisch oder in einer Kaskade von Enzymen mit ähnlicher Spezifität als Vorläufer synthetisiert, die eine proteolytische Reifung durchlaufen.5
Caspase-Enzyme können am Zielsubstrat vorhandene Sequenzen mit 4 oder 5 Aminosäuren, die einen Asparaginsäurerest enthalten müssen, spezifisch erkennen. Dieser Rest ist das Ziel der Spaltung, die am Carbonyl-Ende des Asparaginsäurerests erfolgt.6 Caspasen können mittels Immunpräzipitation, Immunblotting-Verfahren unter Verwendung von Caspase-spezifischen Antikörpern oder durch den Einsatz von Fluorochrom-Substraten, die bei Spaltung der Caspase fluoreszieren, nachgewiesen werden.
Application
Das CHEMICON® CaspaTag Caspase-3/7-In-Situ-Assaykit, Fluorescein, ist ein Fluoreszenz-basierter Assay zum Nachweis von aktiver Caspase-3 oder Caspase-7 in Zellen, in denen die Apoptose ausgelöst wurde. Dieses Kit ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Nicht zur Verwendung in diagnostischen oder therapeutischen Verfahren vorgesehen.
Testprinzip
CHEMICON′s CaspaTag In-Situ-Caspase-Detektionskits nutzen einen neuen Ansatz zum Nachweis von aktiven Caspasen. Die Methodik basiert auf den Fluorchrom-Inhibitoren von Caspasen (FLICA). Die Inhibitoren sind zellpermeabel und nicht zytotoxisch. Sobald sich der Inhibitor in der Zelle befindet, bindet er kovalent an die aktive Caspase7. Bei diesem Kit wird ein mit Carboxyfluorescein-markierter Fluormethyl-Keton-Peptidinhibitor von Caspase-3 (FAM-DEVD-FMK) eingesetzt, der eine grüne Fluoreszenz erzeugt. Bei Zugabe in eine Zellpopulatin dringt die FAM-DEVD-FMK-Sonde in jede Zelle ein und bindet kovalent an einen reaktiven Cysteinrest, der sich an der großen Untereinheit des aktiven Caspase-Heterodimers befindet, wodurch eine weitere enzymatische Aktivität gehemmt wird. Das gebundene markierte Reagens bleibt in der Zelle und jegliches ungebundene Reagens diffundiert aus der Zelle und wird weggewaschen. Anhand des grünen Fluoreszenzsignals kann die bei Zugabe des Reagens in der Zelle vorhandene Menge an aktiver Caspase-3 oder Caspase-7 direkt gemessen werden. Zellen, die das gebundene markierte Reagens enthalten, können mittels 96-Well-Platten-basierter Fluorometrie, Fluoreszenzmikroskopie oder Durchflusszytometrie analysiert werden.
Das CaspaTag Caspase-3/7-In-Situ-Assaykit, Fluorescein, für die Durchflusszytometrie ist ein Fluoreszenz-basierter Assay zum Nachweis von aktiver Caspase-3 oder Caspase-7 in Zellen, in denen die Apoptose ausgelöst wurde.
Forschungsunterkategorie
Apoptose und Krebs
Preparation Note
· Ungeöffnete Kitmaterialien bis zum Verfallsdatum bei 2–8 °C aufbewahren.
· Das rekonstituierte FLICA-Reagens (150X) kann bis zu 6 Monate bei -20 °C eingefroren und in diesem Zeitraum zweimal aufgetaut werden. Bei Bedarf in Einzelröhrchen aus Braunglas aliquotieren. Stets vor Licht schützen.
· Der verdünnte (1X) Waschpuffer ist bei -20 °C bis zu 2 Wochen haltbar.
Other Notes
FLICA-Reagens (FAM-DEVD-FMK): Ein lyophilisiertes Fläschchen
10X Waschpuffer: 15 ml
Fixiermittel: 6 ml
Propidiumiodid: 1 ml bei 250 μg/ml, gebrauchsfertig
Hoechst Farbstoff 1 ml bei 200 μg/ml, gebrauchsfertig
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
APT403APT503APT131
species reactivity (predicted by homology)
mammals
species reactivity (predicted by homology)
mammals
species reactivity (predicted by homology)
mammals
species reactivity (predicted by homology)
mammals
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Gene Information
human ... CASP3(836)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
CaspaTag, Chemicon®
manufacturer/tradename
CaspaTag, Chemicon®
manufacturer/tradename
CaspaTag, Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
Kazunori Okano et al.
Biochemistry and biophysics reports, 24, 100818-100818 (2020-10-22)
The techniques for inducing the death of specific cells in tissue has attracted attention as new methodologies for studying cell function and tissue regeneration. In this study, we show that a sequential process of targeted cell death and removal can
Hideo A Baba et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 29(4), 585-592 (2008-11-21)
Survivin regulates cell division and inhibits apoptosis. Liver regeneration is a complex process involving both proliferation and apoptosis. The role of survivin is not well elucidated and no data exist in humans. Seventy per cent liver resection was used to
Stefan Frantz et al.
European heart journal, 34(16), 1233-1244 (2011-12-27)
Cardiac hypertrophy is a common and often lethal complication of arterial hypertension. Elevation of myocyte cyclic GMP levels by local actions of endogenous atrial natriuretic peptide (ANP) and C-type natriuretic peptide (CNP) or by pharmacological inhibition of phosphodiesterase-5 was shown
Global Trade Item Number
SKUGTIN
APT42304053252371677