Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
colorimetric
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... CASP9(842)
General description
Application
Apoptose & Krebs
Preparation Note
Spezielle Vorsichtshinweise:
· Die Reagenzien nach dem Auftauen umgehend verwenden oder zur längeren Aufbewahrung in Aliquote aufteilen und bei -20 °C einfrieren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
· Das Caspase-9-Substrat und der pNA-Standard sind besonders lichtempfindlich. Diese Reagenzien in Braunglas- oder geschlossenen Behältern aufbewahren.
Other Notes
5X Assay-Puffer (Art.-Nr. 90066): 10 ml
Caspase-9-Substrat (Ac-LEHD-pNA) (Art.-Nr. 90083): 250 μl einer 3-mg/ml-Lösung
Caspase-9-Inhibitor (Ac-LEHD-CHO) (Art.-Nr. 90087): 50 μl von 100 μM (0,054 mg/ml) in DMSO
pNA-Standard (Art.-Nr. 90085): 250 μl von 10 mM in DMSO
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... CASP9(842) | Gene Information human ... CASP9(842) | Gene Information human ... CASP3(836) | Gene Information human ... CASP3(836) |
| species reactivity (predicted by homology) mammals | species reactivity (predicted by homology) mammals | species reactivity (predicted by homology) mammals | species reactivity (predicted by homology) mammals |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename Chemicon® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) activity assay: suitable |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kolorimetrisches Caspase-9-Aktivitäts-Assay-Kit, LEHD
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| APT139 | 04053252732010 |