Fortfahren mit
APT110
Apo-Direct TUNEL-Assay-Kit
The APO-DIRECT Kit is a single-step staining method for labeling DNA breaks to detect apoptotic cells by flow cytometry.
Synonym(e):
Apoptose-Nachweiskit, TUNEL-Apoptose-Assay, TUNEL-Assay-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
ApoDIRECT, Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
General description
Das CHEMICON-APO-DIRECT-Kit ist eine Einschritt-Färbemethode zur Beschriftung von DNA-Brüchen für den Nachweis apoptotischer Zellen durch Durchflusszytometrie (Li et al. 1995). Das Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien für die Apoptose-Messung in Zellen, einschließlich Zellen für die Positiv- und Negativkontrolle, Wasch-, Reaktions- und Spülpuffer sowie Propidiumiodid-/RNase-A-Lösung zur Gegenfärbung der Gesamt-DNA.
Application
Das APO-DIRECT-Kit ist eine Einschritt-Färbemethode zur Beschriftung von DNA-Brüchen für den Nachweis apoptotischer Zellen mittels Durchflusszytometrie.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Preparation Note
Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:
1. Die Komponenten dieses Kits sind nur für Forschungszwecke und nicht für Diagnoseverfahren bestimmt.
2. Die Zellen für die Positiv- und Negativkontrolle enthalten als Konservierungsmittel 70 % (v/v) Ethanol; Wasch- und Reaktionspuffer enthalten Kakodylsäure (Dimethylarsinsäure) als Puffer; Spül- und PI/RNase-Färbungspuffer enthalten 0,05 % (w/v) Natriumazid als Konservierungsmittel. Diese Materialien sind gesundheitsschädlich beim Verschlucken. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden und Kontaktbereiche sofort abwaschen. Siehe Materialsicherheitsdatenblätter.
3. Das TDT-Enzym gefriert nicht bei 20 °C, da es sich in einer 50%igen Glycerinlösung (v/v) befindet. Nach dem Erwärmen der TDT-Enzymlösung das Röhrchen 30 Sekunden lang zentrifugieren, um die gesamte Flüssigkeit auf den Boden des Röhrchens zu drücken.
Other Notes
Die folgenden Komponenten sind im APO-DIRECT-Kit enthalten. Reagenzflaschen sind zur leichteren Identifizierung mit farbcodierten Verschlüssen versehen. Es sind ausreichend Reagenzien zur Verarbeitung von 50 Zellsuspensionen enthalten, einschließlich Kontrollzellen von ca. 1 x 106 Zellen pro Suspension für die Durchflusszytometrie-Analyse. Die Kontrollzellen wurden wie beschrieben fixiert (siehe Abschnitt zum Zellfixierverfahren) und liegen in 70 % (v/v) Ethanol vor.
Zellen für die Positivkontrolle, brauner Verschluss
Zellen für die Negativkontrolle, farbloser Verschluss
Waschpuffer, blauer Verschluss
Reaktionspuffer, grüner Verschluss
TdT-Enzym, gelber Verschluss
F-dUTP, orangefarbener Verschluss
Spülpuffer, roter Verschluss
PI/RNase-Färbungspuffer, gelbe Flasche
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
APOAFS7111S7110
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
ApoDIRECT, Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
ApopTag, Chemicon®
manufacturer/tradename
ApopTag, Chemicon®
species reactivity
vertebrates
species reactivity
-
species reactivity
-
species reactivity
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
69.8 °F
flash_point_c
21 °C
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shu-Yi Lin et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(24), 8309-8315 (2010-05-27)
Subnanometer photoluminescent gold quantum dots (GQDs) are functionalized with a peptide moiety that contains both nuclear export signal (NES) and nuclear localization signal (NLS) sequences. By taking advantage of its small size and great photostability, the functionalized GQDs are used
Farzana Shaheen et al.
Peptides, 106, 68-82 (2018-07-22)
The frog natural product temporin-SHa (FLSGIVGMLGKLFamide) is a potent antimicrobial peptide, as is the analog [S3K]SHa. By solid-phase synthesis, we prepared temporin-SHa and several temporin-SHa analogs with one or more D-alanine residues incorporated. The natural product and the analog [G10a]SHa
Supriya Sen et al.
Nature communications, 4, 1336-1336 (2013-01-10)
SR family RNA binding proteins regulate splicing of nascent RNAs in vitro but their physiological role in vivo is largely unexplored, as genetic deletion of many SR protein genes results in embryonic lethality. Here we show that SRSF3HKO mice carrying
Global Trade Item Number
SKUGTIN
APT11004053252001000